Learn More
Bochem™ Bunsenbrenner für Propan
96.50 € - 105.00 €
Spezifikation
Gastyp | Erdgas, Propan |
---|---|
Material | Nickel, Stahl |
Höhe (metrisch) | 165 mm |
Max. Temperatur (metrisch) | 1300°C |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10525031
|
Bochem™
7010 |
76 mm |
96.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10088840
|
Bochem™
7340 |
80 mm |
105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Spezifikation
Erdgas, Propan | |
Nickel, Stahl | |
165 mm | |
1300°C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Bunsenbrenner für Propan