Spezifikation
Erdgas, Propan | |
80 mm | |
Nadelventil | |
0,8 kg |
Nickel, Stahl | |
165 mm | |
1300°C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Bunsenbrenner für Propan > Propan-Bunsenbrenner; Durchmesser:80mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur