Learn More
Molecular Probes™ ProLong™ Diamond Eindeckmittel
ProLong™ Diamond Eindeckmittel
Marke:  Molecular Probes™ P36965
55.86 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15372192
  • 75.25 € / 2 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 Fläschchen
Enthält 1 Tropfflasche mit 2 ml Reagenz.
• Bei 2–8 °C lagern.
• Vor Licht schützen.
• Nach Erhalt noch mindestens 6 Monate stabil.
ProLong™
2 ml
Eindeckmittel
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Montagelösung, Anti-Fade-Lösung
Prolong™ Diamond Eindeckmittel, 1 x 2 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • ProLong Diamond Antifade Mountant
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Molecular Probes™ ProLong™ Diamond Eindeckmittel > 2 ml