Learn More
Molecular Probes™ ProLong™ Diamond Eindeckmittel
Artikelnummer. p-7076181
Click to view available options
Menge:
1 Fläschchen
10 ml
5 Fläschchen
Packungsgröße:
10 Milliliter
2 Milliliter
5 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15372192
Marke: Molecular Probes™ P36965
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ProLong™ Diamond Eindeckmittel
ProLong™ Diamond Antifade Mountant ist ein flüssiges Eindeckmittel auf Glycerin-Basis, das direkt auf die fluoroszenzmarkierten Zellen oder Gewebeproben auf dem Mikroskopobjektträger appliziert wird. ProLong™ Diamond Eindeckmittel ist entsprechend konzipiert, um einen einzigartigen Schutz gegen Ausbleichen über die gesamten sichtbaren und IR-Spektren zu bieten. ProLong™ Diamond Eindeckmittel kann mit nahezu allen fluoreszierenden Farbstoffen oder fluoreszierenden Proteinen (z. B. GFP, RFP, mCherry) verwendet werden, um das hellste Signal und den geringsten Hintergrund zu erreichen – für helle, hochauflösende Fluoreszenzaufnahmen.
Zu den Merkmalen von ProLong™ Diamond Antifade Mountant gehören:
  • Schützt fluoreszierende Farbstoffe und fluoreszierende Proteine vor dem Verblassen über den gesamten sichtbaren und IR-Spektralbereich hinweg
  • Gebrauchsfertige Flüssigkeit, die für längerfristige Lagerung aushärtet
  • Ideal für Alexa Fluor™ und herkömmliche Farbstoffe, z. B. FITC und Cy™3, und fluoreszierende Proteine wie GFP, RFP und mCherry
  • Eingedeckte Proben bleiben über Monate stabil
  • Bewahrt das Fluoreszenzsignal – wenig oder gar keine Fluoreszenzlöschung
    Erfahren Sie mehr über ProLong™ Eindeckmittel.
    ProLong™ Diamond Antifade Mountant wird bereits gemischt und gebrauchsfertig in einer Tropfflasche geliefert, entweder mit oder ohne DAPI. Einfach der Probe einen Tropfen hinzugeben, Deckglas aufsetzen, aushärten lassen und das Bild aufnehmen. ProLong™ Diamond-Eindeckmittel ist ein aushärtendes Eindeckmittel, das einen nahezu perfekten optischen Pfad (1,47 RI) bildet und eine längerfristige Lagerung Ihrer Proben ermöglicht und sie vor Photobleichung schützt. ProLong™ Diamond Eindeckmittel verfärbt oder schrumpft beim Aushärten und bei langfristiger Lagerung nicht, wodurch es möglich ist, hochwertige Fluoreszenzaufnahmen Wochen oder auch Monate nach dem Aufbringen auf den Objektträgern zu machen.
    Schutz vor Photobleichung über die gesamten sichtbaren und IR-Spektralbereiche hinweg
    Egal, welche fluoreszierenden Farbstoffe oder fluoreszierenden Proteine verwendet werden: ProLong™ Diamond Deckflüssigkeit erleichtert den zuverlässigen Schutz vor Photobleichung. Dieses Eindeckmittel hat seine beispiellose Leistungsfähigkeit in Bezug auf eine breite Palette fluoreszierender Farbstoffe, einschließlich Alexa Fluor™ Farbstoffe, FITC, TRTC, Texas Rot™, Cy™3 und Cy™5, unter Beweis gestellt. Fluorophore werden durch ProLong™ Diamond Eindeckmittel nicht ausgelöscht, und dank der Fähigkeit, hellere Signale ohne Hintergrund zu bewirken, erhalten Sie hochwertigste, hochauflösende Bilder für Ihre Publikationen.
    Stabile Signale während der Bildgebung und für längerfristige Lagerung
    ProLong™ Diamond Deckflüssigkeit ist die ideale Option für die Archivierung von Proben mit fluoreszierenden Farbstoffen oder fluoreszierenden Proteinen. Es eignet sich ebenfalls hervorragend für die Erhaltung der Signalstärke bei längeren Aufnahmeprozessen, z. B. wiederholtem Scannen unter konfokaler Laser-Scanning-Beleuchtung oder der hochauflösenden Mikroskopie. Und es ist anwenderfreundlich — entfernen Sie einfach überschüssiges Wasser von der gefärbten Probe und bringen Sie es auf. Für die sofortige Betrachtung der Probe wählen Sie unser nicht aushärtendes Eindeckmittel SlowFade™ Diamond Antifade Mountant.
    Erzielung eines ausgezeichneten Brechungsindex für gestochen scharfe Bilder
    Für moderne hochauflösende Bildgebungsanwendungen ist der Brechungsindex (RI) ein wichtiger Faktor. ProLong™ Diamond-Eindeckmittel härtet bis zu einem RI von 1,47. Ein weiterer Vorteil dieser Aushärtungseigenschaft ist, dass sie unvorteilhafte Acrylharze (z. B. Fingernagellack) überflüssig macht, die auf Objektiven von Mikroskopen nicht selten zu Beschädigungen oder gar Unbrauchbarkeit führen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Menge 1 Fläschchen
    Produkttyp Eindeckmittel
    Inhalt und Lagerung Enthält 1 Tropfflasche mit 2 ml Reagenz.
    • Bei 2–8 °C lagern.
    • Vor Licht schützen.
    • Nach Erhalt noch mindestens 6 Monate stabil.
    Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
    Produktlinie ProLong
    Reagenztyp Montagelösung, Anti-Fade-Lösung
    Volumen (metrisch) 2 ml
    Beschreibung Prolong™ Diamond Eindeckmittel, 1 x 2 ml
    Produktidentifikator
    • ProLong Diamond Antifade Mountant