Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR-System, 2 x 384-Well
ProFlex™ PCR-Systeme sind die neuesten Applied Biosystems Thermocycler und bieten die Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie von Applied Biosystems Geräten erwarten. Durch die erweiterte Garantie beim Gerätekauf verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Investition und erhalten die Unterstützung, die Sie benötigen, um Ihr Gerät mit maximaler Leistung zu betreiben.
15310.00 €
Spezifikation
Thermische Genauigkeit | ±0,25 °C (35 °C bis 99,9 °C) |
---|---|
Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
Thermische Gleichmäßigkeit | < 0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell, standardmäßig |
Abmessungen | Höhe: 27 cm, Breite: 33 cm, Tiefe: 56,5 cm (22 in) |
Produktcode | Marke | Gewährleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewährleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15304502
|
Applied Biosystems™
4484077 |
Beschränkte Garantie |
15310.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Jedes ProFlex PCR-Systempaket mit erweiterter Garantie umfasst Gerätekonfiguration und Kontrollfunktionen sowie erweiterte Garantieleistungen, die sich an Ihre Forschungsanforderungen anpassen lassen:
- Austauschen von Blocktypen, wenn sich der Durchsatz ändern muss
- Bequemer Fernzugriff auf das System über eine mobile App
- Programmierbarkeit des Geräts in Sekundenschnelle über eine einfach zu bedienende Touchscreen-Oberfläche
- Simulierung von Altgeräten mittels der Möglichkeit der thermischen Simulation
- Erhalten schneller Reparaturen von werkseitig geschulten und zertifizierten Servicetechnikern
- Minimieren von Ausfallzeiten des Geräts durch Fehlerbehebung mit erfahrenen technischen Support-Teams
AB Reparatur Center (ABRC) Garantieverlängerung
Verlängern Sie Ihre bestehende eingeschränkte Herstellergarantie um weitere Jahre mit der AB Reparatur Center (ABRC) Garantieverlängerung. Im Rahmen des ABRC-Supports warten und reparieren werkseitig geschulte Techniker Ihr Gerät in unserem Remote Service Center. Senden Sie uns einfach Ihr Gerät per Post, wir warten oder reparieren es und senden es innerhalb von 3 Wochen an Sie zurück. Alle Teile-, Arbeits- und Versandkosten sind inbegriffen.
Rapid Exchange (REX) Garantieverlängerung
Fügen Sie mit der Rapid Exchange (REX) Garantieverlängerung zusätzliche Garantieleistungen zu Ihrer bestehenden Herstellergarantie hinzu. Wenn Ihr Gerät repariert werden muss, rufen Sie einfach unser Support-Center an. Wir senden Ihnen innerhalb eines Geschäftstages ab dem Zeitpunkt, zu dem wir feststellen, dass ein Austausch erforderlich ist, ein werkseitig zertifiziertes, generalüberholtes Ersatzgerät zu. Die Geräte werden in der Regel innerhalb von 3 Tagen geliefert. Sie können die Geräte behalten. Alle Teile-, Arbeits- und Versandkosten sind inbegriffen, und bestehende Garantieverträge werden auf Ersatzgeräte übertragen.
Die erweiterte Rapid Exchange-Garantie eignet sich ideal für Kunden mit anwenderinstallierbaren Geräten, die keine Konsistenz bei der Bestandskennzeichnung benötigen, und für Kunden, die unter entscheidenden Zeitvorgaben arbeiten.
Bestellinformation
Die erweiterte Rapid Exchange Garantie eignet sich ideal für Kunden mit anwenderinstallierbaren Geräten, die bei der Bestandskennzeichnung keine Einheitlichkeit benötigen, und für Kunden, die unter kritischen Zeitvorgaben arbeiten.
Es gelten bestimmte Ausnahmen. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst
Garantie
System und 1 Jahr REX-Garantieverlängerung
Spezifikation
±0,25 °C (35 °C bis 99,9 °C) | |
< 0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
Höhe: 27 cm, Breite: 33 cm, Tiefe: 56,5 cm (22 in) | |
ProFlex™ | |
PCR-System | |
PCR | |
USB, WLAN, Cloud, Ethernet | |
USB und integriert | |
2 x 384-Well isotherme Blöcke |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Schnell, standardmäßig | |
100/240 V | |
8,4-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen | |
0 °C bis 100 °C | |
Automatischer Neustart (nach Stromausfällen), Schutz vor Programmüberschreibung | |
3 °C/s (Block), 1,6 °C/s (Probe) | |
20,4 kg (45 lb.) |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.