Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR-System, 2 x 384-Well
Artikelnummer. 15304502 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Gewährleistung:
Beschränkte Garantie
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15304502
Marke: Applied Biosystems™ 4484077
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ProFlex™ PCR-Systeme sind die neuesten Applied Biosystems Thermocycler und bieten die Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie von Applied Biosystems Geräten erwarten. Durch die erweiterte Garantie beim Gerätekauf verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Investition und erhalten die Unterstützung, die Sie benötigen, um Ihr Gerät mit maximaler Leistung zu betreiben.
ProFlex™ PCR Systems are the latest in our line of Applied Biosystems™ thermal cyclers, providing the reliability and performance you've come to expect from Applied Biosystems instruments. By combining an extended warranty with your instrument purchase, you'll extend the life of your investment and receive the support you need to keep your instrument running at peak performance.
Das ProFlex 2 x 384-Well-PCR-System bietet folgende Möglichkeiten:
  • Austauschmöglichkeit des 2 x 384-Well Blocks gegen einen anderen Blocktyp bei Änderungen des Durchsatzes
  • Bequemer Fernzugriff auf das System über eine mobile App
  • Programmierbarkeit des Geräts in Sekundenschnelle über eine einfach zu bedienende Touchscreen-Oberfläche
  • Simulierung von Altgeräten mittels der Möglichkeit der thermischen Simulation
  • Auswechselbare Blöcke Wenn sich Ihre Forschungsanforderungen in Zukunft ändern oder wenn Sie das System mit jemandem teilen, der ein anderes Format benötigt, entnehmen Sie einfach den 2 x 384-Well-Block aus dem Oberteil des Geräts und tauschen Sie ihn gegen einen anderen Blocktyp aus. Dies dauert in der Regel weniger als 15 Sekunden und erfordert keine Werkzeuge oder Kits
  • Mobile App-Konnektivität Überprüfen Sie mit einer mobilen App die Verfügbarkeit Ihres Geräts, bevor Sie ins Labor gehen, laden Sie die Berichtsdaten Ihrer Experimente herunter, erhalten Sie Warnmeldungen und vieles mehr
  • Simulationsmodi Das ProFlex PCR-System ist mit Simulationsmodi ausgestattet, die die Anstiegsrate Ihrer alten Thermocycler nachahmen. Simulationsarten sind für folgende Geräte verfügbar: MJ Research PTC 200, Bio-Rad™ C1000, Bio-Rad MyCycler™, Eppendorf™ Mastercycler™, Applied Biosystems 9700, Applied Biosystems 9600 und Applied Biosystems Veriti™ Systeme
  • 8,4 Zoll-Touchscreen-Steuerung Die einfache und intuitive Touchscreen-Oberfläche ermöglicht eine einfache Programmierung und begrenzt den Zeitaufwand für das Erlernen der Systemanwendung
  • Geeignet für hohe Durchsätze
  • Reaktionsgeschwindigkeit: Schnell, standardmäßig
Fast PCR, GC-Rich PCR, High Fidelity PCR, Hot Start PCR, Long Fragment PCR, Multiplex PCR, PCR, PCR& Echtzeit-PCR, PCR-Genotypisierung, Routine-PCR
Bestellinformation
Die erweiterte Rapid Exchange Garantie eignet sich ideal für Kunden mit anwenderinstallierbaren Geräten, die bei der Bestandskennzeichnung keine Einheitlichkeit benötigen, und für Kunden, die unter kritischen Zeitvorgaben arbeiten.
Es gelten bestimmte Ausnahmen. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst
Garantie
System und 1 Jahr REX-Garantieverlängerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Thermische Genauigkeit ±0,25 °C (35 °C bis 99,9 °C)
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Thermische Gleichmäßigkeit < 0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C)
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell, standardmäßig
Abmessungen Höhe: 27 cm, Breite: 33 cm, Tiefe: 56,5 cm (22 in)
Fassungsvermögen 768 x 20 μL Tubes, 2 x 384-well Plate
Spannung 100/240 V
Produktlinie ProFlex
Displaytyp 8,4-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen
Produkttyp Thermocycler
Gewährleistung Beschränkte Garantie
Temperaturbereich 0 °C bis 100 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR
Programme Automatischer Neustart (nach Stromausfällen), Schutz vor Programmüberschreibung
Benutzeroberfläche USB, WLAN, Cloud, Ethernet
Max. Anstiegsrate 3 °C/s (Block), 1,6 °C/s (Probe)
Menge 1 Instrument
Hauptspeicher USB und integriert
Gewicht 20,4 kg (45 lb.)
Blockkonfigurationen 2 x 384-Well isotherme Blöcke