Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen mit Waage zur Bestimmung des Verbrennungsverlustes und thermogravimetrische Analyse (TGA)
Diese Hochtemperaturöfen wurden speziell entwickelt, um den Verbrennungsverlust beim Glühen und für die thermogravimetrische Analyse im Labor zu bestimmen.Das komplette System besteht aus dem Hochtemperaturofen, einem Tischrahmen sowie einer Präzisionswaage mit Durchführungen in den Ofen und leistungsfähiger Software.
Marke:  Nabertherm™ 001711570
Weitere Details : Netto-Gewicht : 120.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17307839
  • 21730.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochwertige Molybdän-Disilizid-Heizelemente
  • Doppelschalengehäuse aus strukturierten Edelstahlblechen mit zusätzlicher Lüfterkühlung für niedrige Oberflächentemperatur
  • Einstellbarer Lufteinlass
  • Abluftöffnung im Dach
  • 4 Skalen für verschiedene Maximalgewichte und Skalierungsbereiche erhältlich
  • Prozesssteuerung und Dokumentation für Temperatur- und Glühverlust über VCD-Softwarepaket zur Überwachung
Spezifikation
Spezifikation
P570
Bis zu 1700 °C
370 x 655 x 890 mm
5000 W
17 l
150 x 150 x 150 mm
400 V