Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen mit Waage zur Bestimmung des Verbrennungsverlustes und thermogravimetrische Analyse (TGA)
Diese Hochtemperaturöfen wurden speziell entwickelt, um den Verbrennungsverlust beim Glühen und für die thermogravimetrische Analyse im Labor zu bestimmen.Das komplette System besteht aus dem Hochtemperaturofen, einem Tischrahmen sowie einer Präzisionswaage mit Durchführungen in den Ofen und leistungsfähiger Software.
19800.00 € - 21730.00 €
Spezifikation
Reglertyp | P570 |
---|---|
Abmessungen (T x B x H) innen | 150 x 150 x 150 mm |
Abmessungen (L x B x H) außen | 370 x 655 x 890 mm |
Spannung | 400 V |
Wirkleistung | 5000 W |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17397829
|
Nabertherm™
001711560 |
16 l |
19800.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17307839
|
Nabertherm™
001711570 |
17 l |
21730.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Hochwertige Molybdän-Disilizid-Heizelemente
- Doppelschalengehäuse aus strukturierten Edelstahlblechen mit zusätzlicher Lüfterkühlung für niedrige Oberflächentemperatur
- Einstellbarer Lufteinlass
- Abluftöffnung im Dach
- 4 Skalen für verschiedene Maximalgewichte und Skalierungsbereiche erhältlich
- Prozesssteuerung und Dokumentation für Temperatur- und Glühverlust über VCD-Softwarepaket zur Überwachung
Spezifikation
P570 | |
370 x 655 x 890 mm | |
5000 W |
150 x 150 x 150 mm | |
400 V |