Learn More
Agilent BioTek Synegy Neo2
Synergy Neo2 ist ein hybrides Multifunktions-Lesegerät mit Inkubation auf 65 °C und linearem/orbitalem/doppelorbitalem Schütteln. Laser-TRF und Laser Alpha sowie 4 PMT-Detektoren mit zwei PMT-Leseköpfen für ultraschnelle ratiometrische Messungen.
Marke:  Agilent BioTek N2SM-SN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 35.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17268039
  • N.V. / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
Das BioTek Synergy Neo2 Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät verfügt über eine patentierte Hybrid-Technologie mit unabhängigen optischen Pfaden, die eine hervorragende Leistung in allen Erkennungsmodi gewährleisten. Quadmonochromatoren mit variabler Bandbreite, empfindliche, auf Filtern basierende Optik mit hoher Transmission, Laser-TRF und bis zu 4 PMTs bieten ultraschnelle Messungen.
Fortschrittliche Umweltkontrollen, einschließlich CO2/O2-Kontrolle, Inkubation bis 70 °C und variable Schüttelbewegung unterstützen Live-Zellassays. BioStack Neo ermöglicht die Automatisierung im unbeaufsichtigten Betrieb, einen hohen Durchsatz und Barcode-Etiketten für Filterwürfel, um Arbeitsabläufe zu optimieren und Fehler zu begrenzen. Die leistungsstarke Gen5-Software bietet vollständige Lesesteuerung, leistungsstarke Datenanalyse und LIMS-Integration.
Compliance
RoHS und 21 CFR, Teil 11
Spezifikation
Spezifikation
230 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
52,5 cm
±0,2 °C bei 37 °C
0 bis 4 AD
HTS, Biomarker, Nukleinsäure, Proteinquantifizierung, schnelle Kinetik, HTRF, SNP, TR FRET, BRET, Zytokine, ELISA, FP
41 cm
Monochromator: ABS, FI und LUM; Filter: Einfachfilter oben FI/FP/TRF und LUM
Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät
0,0001 OD
35 kg
39 cm
Gen5 Datenanalysesoftware, Gen5 Secure für 21 CFR Part 11 Konformität (optional)
Monochromator: ±2 nm; < 1 % bei 2,0 AD, < 3 % bei 3,0 AD
0 bis 20%
20,7 in.
Linear, orbital, doppelt orbital
5 bis 1.000 μl, 1 μl-Schritte
16,1 in.
≤ 1 % von 0 bis 3 AD
NEO2SM.
Max. 250 W
78 lb.
15,4 in.
Fotodiode, Fluoreszenz/Alpha: Dual PMT oder Single PMT (Option)
Xenon-Blitz