Learn More
Agilent BioTek Synergy LX Multifunktionslesegerät
Das Bio Tek Instruments Synergy LX Multifunktionslesegerät ist ein kostengünstiges, anwenderfreundliches Multifunktionslesegerät für die gängigsten Endpunkt-Mikrotiterplatten-basierten Assays.
Marke: Agilent BioTek SLXA-SN
Beschreibung
Der BioTek Synergy LX Multimodus-Reader automatisiert viele gängige Mikrotiterplatten-Assays.Das hochwertige optische Design gewährleistet hervorragende Daten in den Detektionsmodi Absorption, Fluoreszenz und Lumineszenz.Dieses kostengünstige System eignet sich ideal für viele gängige Assays, einschließlich Nukleinsäure- und Proteinquantifizierung, ELISA, BCA, Bradford und Zellviabilität
Die Datenanzeige, die Ausgabe auf ein USB-Flash-Laufwerk, einen Drucker oder die Gen5-Software machen Synergy LX zu einer vielseitigen Assay-Workstation.Die große Touchscreen-Benutzerschnittstelle und die integrierte Software vereinfachen die Programmierung und sparen Zeit beim Betrieb von Mikrotiterplatten- und Mikrovolumenassays.
Zertifizierungen
CE and TUV marked. RoHS compliant.
Serviceleistungen
12 Monate
Spezifikation
200 bis 900 nm | |
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
38,1 cm | |
96 Wells: 24 s, 384 Wells: 76 s | |
Monochromator | |
Nukleinsäure- und Proteinquantifizierung, ELISA, BCA, Bradford und Zellviabilität | |
50/60 Hz | |
<1 % von 0 bis 2,5 AD | |
SLXA | |
24-VDC-Netzteil, kompatibel mit 100/240 V Wechselstrom bei 50/60 Hz, max. 60 W | |
Fluoreszenzintensität: Fluorescein 2 pM; Lumineszenz: 10 Amol ATP | |
Englisch | |
100/240 V | |
12,3 kg | |
38,1 cm | |
Vollständige Datenanalyse und Berichterstellung (unter Gen5-Kontrolle) | |
Endpunkt, Kinetisch, Flächen-Scanning, Spektrale Messung der Absorption |
Wellenlänge: ±2 nm; optische Dichte: <1 % bei 2,0 AD, <3 % bei 2,5 AD | |
≤5 nm | |
15 in. | |
Linear, orbital, doppelt orbital | |
Monochromator Bandpass | |
12 in. | |
30,5 cm | |
Absorption | |
Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
0,001 OD | |
2 | |
1 Jahr | |
27 lb. | |
15 in. | |
Fotodiode, PMT | |
Xenon-Blitz |