Learn More
Agilent BioTek Synergy LX Multifunktionslesegerät
GREENER_CHOICE
Das Bio Tek Instruments Synergy LX Multifunktionslesegerät ist ein kostengünstiges, anwenderfreundliches Multifunktionslesegerät für die gängigsten Endpunkt-Mikrotiterplatten-basierten Assays.
15436.00 € - 20308.00 €
Spezifikation
Extinktionsbereich 200 bis 900 nm
Genauigkeit Wellenlänge: ±2 nm; optische Dichte: <1 % bei 2,0 AD, <3 % bei 2,5 AD
Zertifizierung/Konformität CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
Bandbreite ≤5 nm
Tiefe (metrisch) 38,1 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke MeasurementTechnology Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke MeasurementTechnology Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
17247829
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
SLXA-SN
Absorption
15436.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17267829
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
SLXATS-SN
Absorbance; Touchscreen
17062.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17287829
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
SLXF-SN
Fluoreszenz, Lumineszenz
15436.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17247839
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
SLXFTS-SN
Fluorescence; Luminescence; Touchscreen
17062.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17207839
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
SLXFA-SN
Absorption; Fluoreszenz; Lumineszenz
18683.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17227839
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
SLXFATS-SN
Absorbance; Fluorescence; Luminescence; Touchscreen
20308.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Der BioTek Synergy LX Multimodus-Reader automatisiert viele gängige Mikrotiterplatten-Assays.Das hochwertige optische Design gewährleistet hervorragende Daten in den Detektionsmodi Absorption, Fluoreszenz und Lumineszenz.Dieses kostengünstige System eignet sich ideal für viele gängige Assays, einschließlich Nukleinsäure- und Proteinquantifizierung, ELISA, BCA, Bradford und Zellviabilität
Die Datenanzeige, die Ausgabe auf ein USB-Flash-Laufwerk, einen Drucker oder die Gen5-Software machen Synergy LX zu einer vielseitigen Assay-Workstation.Die große Touchscreen-Benutzerschnittstelle und die integrierte Software vereinfachen die Programmierung und sparen Zeit beim Betrieb von Mikrotiterplatten- und Mikrovolumenassays.
Garantie
12 Monate
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agilent BioTek Synergy LX Multifunktionslesegerät