Learn More
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2 Incubator, 165 L
The Thermo ScientificTM HeracellTM VIOS 160i CO2 incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next.
Marke:  Thermo Scientific™ 51033559
9805.55 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 83.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17174961
  • 14335.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Achieve your next breakthrough. The Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2 incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next. Better solutions for optimal cell growth. Our CO2 incubators with non-corrosive stainless-steel interior chambers provide the ideal in-vitro environment.
Wärmekammer mit Direktbeheizung 
  • Elektropolierte 165 l-Edelstahlkammer mit kompakter Stellfläche, leicht stapelbar 
  • Verstellbare, perforierte Einlegeböden 
  • Außentür mit wechselbarem Türanschlag für mehr Flexibilität
THRIVE Active Airflow 
  • Ein Lüfter in der Kammer verteilt sanft saubere, feuchte Luft in der Kammer und gewährleistet so homogene Bedingungen 
  • Schnelle Wiederherstellung aller Parameter in zehn Minuten oder weniger für stabile Kultivierungsbedingungen 
  • Auto-Stopp-Funktion deaktiviert den Lüfterbetrieb beim Öffnen der Tür automatisch, um den Luftaustausch möglichst gering zu halten
ISO 5 HEPA-Luftfiltration 
  • In die Kammer integrierter HEPA-Filter filtert kontinuierlich alle 60 Sekunden das gesamte Luftvolumen in der Kammer
  • Reinraumqualität der Luft gemäß ISO 5 wird in der Kulturkammer innerhalb von 5 Minuten erzielt
  • Kontinuierlicher Schutz gegen Kontaminanten auf Innenoberflächen
Geschützter Flüssigkeitsbehälter 
  • Direkt beheiztes Wasserreservoir bietet stabil hohe relative Luftfeuchtigkeit und verhindert so ein Austrocknen der Kultur 
  • Kondensationsfreie Innenkammer verhindert Nährboden für Verunreinigungen
  • 5x schnellere Wiederherstellung der Luftfeuchtigkeit als bei herkömmlichen Wasserschalendesigns 
In-situ-Sensoren und -Sonden
  • Doppeltemperaturfühler mit Übertemperaturschutz verhindern eine Überhitzung bei der Temperaturerholung
  • Wahlweise Wärmeleitfähigkeits (TC)-Sensor mit Kompensation der relativen Luftfeuchtigkeit oder Einzelstrahl-Infrarot (IR)-CO2-Sensor mit zwei Wellenlängen
  • O2-Regelbereiche von 1 bis 21 % (hypoxisch) und 5 bis 90 % (hyperoxisch)
Steri-Run, Sterilisationszyklus mit hohen Temperaturen 
  • Über Nacht stattfindender Zyklus erleichtert die Reinigung und macht ein separates Autoklavieren von Teilen überflüssig
  • 180 °C-Zyklus gewährleistet eine gleichmäßige Sterilisation aller Kammeroberflächen (Keimreduktion von 6 log-Stufen).
Intuitive, interaktive iCAN™-Touchscreen-Steuerung
  • Helles, an der Tür angebrachtes Display für einfachen Zugang und gute Sichtbarkeit
  • Sprachauswahl erleichtert die Bedienung: Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch und Mandarin
Spezifikation
Spezifikation
5.8 ft.³
USB und optional 4 bis 20 mA
165 l
1 bis 20%
LED
Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 %
<93% bei 37 °C
CO2-Inkubator
183 lbs.
230 V
CE, CSA
Heracell VIOS 160i CO2-Einzelkammer-Inkubator mit IR180Si CO2-Sensor; 230 V, 50/60 Hz
Elektropolierter Edelstahl
IR-Sensor
Edelstahl
Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 %
3 °C über Umgebungstemperatur bis 55 °C
Integrierter Tank
230 V, 50/60 Hz
Sonderangebote
Serviceleistungen