Learn More
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2 Incubator, 165 L
The Thermo ScientificTM HeracellTM VIOS 160i CO2 incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next.
13107.00 € - 21395.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Heracell VIOS 160i CO2-Einzelkammer-Inkubator, Innenkammer aus 100 % Vollkupfer mit HEPA-Filter, Steri-Run Sterilisationszyklus, TC180 CO2-Sensor; 230 V, 50/60 Hz |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 165 l |
Beleuchtung | LED |
Sauerstoffregelung | Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 % |
Relative Luftfeuchtigkeit | <93% bei 37 °C |
Produktcode | Marke | CO2-Sensortechnologie | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Kammermaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | CO2-Sensortechnologie | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Kammermaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17124961
|
Thermo Scientific™
51033548 |
TC-Sensor | Heracell VIOS 160i CO2-Einzelkammer-Inkubator, Innenkammer aus 100 % Vollkupfer mit HEPA-Filter, Steri-Run Sterilisationszyklus, TC180 CO2-Sensor; 230 V, 50/60 Hz | 230 V bei 50/60 Hz | Kupfer |
14472.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15311035
|
Thermo Scientific™
51030286 |
TC-Sensor | Heracell VIOS 160i CO2-Einzelkammer-Inkubator, Innenkammer aus 100 % Vollkupfer mit HEPA-Filter, Steri-Run Sterilisationszyklus, TC180 CO2-Sensor; 230 V, 50/60 Hz | 230 V bei 50/60 Hz | Kupfer | N/A | N/A | N/A | |||||
17134961
|
Thermo Scientific™
51033549 |
TC-Sensor | Heracell VIOS 160i CO2-Einzelkammer-Inkubator mit TC180 CO2-Sensor; 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz | Elektropolierter Edelstahl |
13612.73 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15363212
|
Thermo Scientific™
51030478 |
IR-Sensor | Heracell VIOS 160i CO2-Einzelkammer-Inkubator mit IR180Si CO2-Sensor; 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz | Acero inoxidable | N/A | N/A | N/A | |||||
17174961
|
Thermo Scientific™
51033559 |
IR-Sensor | Heracell VIOS 160i CO2-Einzelkammer-Inkubator mit IR180Si CO2-Sensor; 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz | Acero inoxidable |
14667.98 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15373212
|
Thermo Scientific™
51030476 |
IR-Sensor | Heracell VIOS 160i CO2-Einzelkammer-Inkubator, Innenkammer aus 100 % Vollkupfer mit HEPA-Filter, Steri-Run Sterilisationszyklus, IR180Si CO2-Sensor; 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz | Kupfer | N/A | N/A | N/A | |||||
17164961
|
Thermo Scientific™
51033558 |
IR-Sensor | Heracell VIOS 160i CO2-Einzelkammer-Inkubator, Innenkammer aus 100 % Vollkupfer mit HEPA-Filter, Steri-Run Sterilisationszyklus, IR180Si CO2-Sensor; 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz | Kupfer |
16461.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Achieve your next breakthrough. The Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2 incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next. Better solutions for optimal cell growth. Our CO2 incubators with non-corrosive stainless-steel interior chambers provide the ideal in-vitro environment.
Direct Heat Chamber
- 165L electropolished stainless steel chamber with compact footprint, easily stackable
- Adjustable, perforated shelving
- Reversible exterior door for added flexibility
THRIVE Active Airflow
- In-chamber fan gently distributes clean, humidified air throughout the chamber ensuring homogeneous conditions
- Fast recovery of all parameters ten minutes or less for stable culturing conditions
- Auto-stop function disables fan operation during door openings to minimize air exchange
ISO 5 HEPA Filtration
- In-chamber HEPA continuously filters the entire chamber air volume every 60 seconds
- ISO 5 clean room air quality is achieved in the culture chamber within 5 minutes
- Continuous protection by minimizing ability for contaminants to settle on interior surfaces
Protected Humidity Reservoir
- Directly heated water reservoir provides stable high relative humidity levels, preventing culture desiccation
- Condensation free inner chamber, prevents a breeding ground for contaminant
- 5X faster humidity recovery than traditional water pan designs
In situ sensors and probes
- Dual temperature probes for over temperature protection with operational back up
- Choice of thermal conductivity (TC) with rh compensation or single beam, dual wavelength infrared (IR) CO2 sensor
- O2 control ranges 1 to 21% (hypoxic) and 5 to 90% (hyperoxic)
Steri-Run, high temperature defection cycle
- Overnight cycle simplifies cleaning and eliminates the need for separate autoclaving of parts
- 180°C cycle assures uniform 6-log sterilization on all chamber surfaces
Intuitive, interactive iCAN™ Touchscreen Control
- Bright, door-mounted display for easy accessibility and viewing
- Selectable languages simplify operation: English, Spanish, German, French, Italian, Japanese and Mandarin
Other available options:
- Heracell VIOS 160i CO2 Incubator with Cell Locker System for sensitive cells
- Cleanroom-certified Heracell Vios CR CO2 Incubator
- Larger size: 255L volume as Heracell VIOS 250i CO2 Incubator
Spezifikation
Heracell VIOS 160i CO2-Einzelkammer-Inkubator, Innenkammer aus 100 % Vollkupfer mit HEPA-Filter, Steri-Run Sterilisationszyklus, TC180 CO2-Sensor; 230 V, 50/60 Hz | |
LED | |
<93% bei 37 °C | |
CO2-Inkubator |
165 l | |
Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 % | |
3 °C über Umgebungstemperatur bis 55 °C | |
Abgedecktes integriertes Wasserreservoir |