Learn More
BINDER™ Vakuumtrocknungskammer der Serie VDL für brennbare Lösungsmittel
Sicherheitsvakuum-Trockenkammern der VDL-Serie gewährleisten maximale Sicherheit beim Trocknen organischer Lösungsmittel und tragen standardmäßig GS-Kennzeichnung.
Marke:  BINDER™ 9630-0011
19133.00 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 161.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16666483
  • 20140.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
  • Temperaturbereich: +9 °C über Umgebungstemperatur bis +110 °C.
  • ATEX-Konformität für Geräte: EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X
  • Intuitive Touchscreen-Steuerung mit grafischer Druck- und Temperaturanzeige
  • Programmgesteuerte Trocknungsüberwachung mit automatischer Belüftung am Ende des Prozesses
  • Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
  • Druckregler für Heizung wird ab < 100 mbar aktiviert
  • 2 Erweiterungsgestelle aus Aluminium, können individuell positioniert werden
  • Universalanschluss für die Belüftung mit Umgebungsluft oder Inertgas
  • Universal-Leitungs- und Kabeldurchführung DN 16 – zur Einführung externer Messgeräte
  • Bruchsichere, gefederte Sicherheitsglasplatte
  • Großes Sichtfenster
  • Computerschnittstelle: Ethernet
Specifications
Specifications
4.2 cu. ft.
VDL115-230 V, Standard, Serie VDL – Vakuumtrockenkammern für brennbare Lösungsmittel, 119 l, 230 V, 1 ∼ 50/60 Hz
10°bis 110 °C
TFT Touch
VDL115-230 V
NEMA 5-20P
506 x 460 x 506 mm
158 kg
1,6 kW
50/60 Hz
Edelstahl
119 L
Vakuumtrockenschrank
Edelstahl
max. 2 Std./6
0 a 1100 mbar
743 x 801 x 964 mm
200 V
7 A
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Services