Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision (3-Platz) Waage, MCA-Benutzeroberfläche
Mit vollständig konfigurierbarer Hardware, Software und Konnektivität bietet Cubis™ II eine leistungsstarke Waage, die sich an Ihre individuellen Anforderungen und Compliance-Vorgaben anpassen lässt.
Marke:  Sartorius MCA5203S-2S00-E QP99
15043.25 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21987" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16283222
  • 15835.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Monolithisches Wägesystem
  • Integrierte Klimasensoren
  • Einzelprobenhalter
  • Fehlerfreien Betrieb
  • Individuelle QApp-Workflows
  • Automatische Nivellierung über Motor
  • Vollständige End-to-End-Datenintegrität
  • 21 CFR Teil 11 konform
  • Integriertes Protokoll
  • Modernste Benutzerverwaltung
  • Herausragender Kundendienst
  • Integriertes Status-Center
  • Integrierte Servicefunktionen
  • Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
  • Für alle Modelle bis zu einer maximalen Tragfähigkeit von 8.2 kg
  • Großes 7-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Touchscreen im 16:9-Format mit neuer Benutzeroberfläche
  • Software: Werkseitig installierte Grundausstattung mit wesentlichen Wägeanwendungen (lizenzfrei) und Paketen mit speziellen Wägeanwendungen und Funktionserweiterungen (Lizenz erforderlich)
  • Bedienung durch Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
    (Windschutz M) oder Bewegungssensor (optional), Lernfähigkeit
Serviceleistungen
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
Spezifikation
21 CFR TEIL 11 17025 USP 41
5200 g
1 mg
Automatisierung motorisiert
2 s
±0,6 mg
0°C bis +40°C
10 Jahre
240,00 mm
6,7/8,3/10,2/11 kg
100/240 V (± 10%)
50/60 Hz (± 5%)
2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss
7 in. Farb-Touch-TFT im 16:9-Format
Waage, Zubehör, Stromversorgung, Manuell, Werksprüfbericht, QP99-Software
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
Windschutz E: Kleines Glas
1 s
Präzisionswaage (3 Positionen)
470 mm
122/284/373 mm
120/240 V
1,0 A
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali