Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision (3-Platz) Waage, MCA-Benutzeroberfläche
Mit vollständig konfigurierbarer Hardware, Software und Konnektivität bietet Cubis™ II eine leistungsstarke Waage, die sich an Ihre individuellen Anforderungen und Compliance-Vorgaben anpassen lässt.
7425.00 € - 15835.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | 21 CFR TEIL 11 17025 USP 41 |
---|---|
Anschlusstyp | 2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss |
Displaytyp | 7 in. Farb-Touch-TFT im 16:9-Format |
Ausgleichen | Automatisierung motorisiert |
Material | Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Enthält | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Enthält | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16406945
|
Sartorius
MCA623S-2S00-E |
620 g | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Manuell, Werksprüfprotokoll | Windschutz E: Kleines Glas |
7425.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
16223242
|
Sartorius
MCA623S-2S00-E QP99 |
620 g | Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software | Windschutz E: Kleines Glas |
9775.00 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 12-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
16203182
|
Sartorius
MCA1203S-2S00-E QP99 |
1200 g | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Manuell, Werksprüfbericht, QP99-Software | Windschutz E: Kleines Glas |
12395.00 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 12-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
16203202
|
Sartorius
MCA2203S-2S00-E QP99 |
2200 g | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Manuell, Werksprüfbericht, QP99-Software | Windschutz:E:Kleines Glas |
13005.00 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 12-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
16243212
|
Sartorius
MCA3203S-2S00-E QP99 |
3200 g | Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software | Windschutz E: Kleines Glas |
13315.00 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 12-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
16283222
|
Sartorius
MCA5203S-2S00-E QP99 |
5200 g | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Manuell, Werksprüfbericht, QP99-Software | Windschutz E: Kleines Glas |
15835.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Monolithisches Wägesystem
- Integrierte Klimasensoren
- Einzelprobenhalter
- Fehlerfreien Betrieb
- Individuelle QApp-Workflows
- Automatische Nivellierung über Motor
- Vollständige End-to-End-Datenintegrität
- 21 CFR Teil 11 konform
- Integriertes Protokoll
- Modernste Benutzerverwaltung
- Herausragender Kundendienst
- Integriertes Status-Center
- Integrierte Servicefunktionen
- Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
- Für alle Modelle bis zu einer maximalen Tragfähigkeit von 8.2 kg
- Großes 7-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Touchscreen im 16:9-Format mit neuer Benutzeroberfläche
- Software: Werkseitig installierte Grundausstattung mit wesentlichen Wägeanwendungen (lizenzfrei) und Paketen mit speziellen Wägeanwendungen und Funktionserweiterungen (Lizenz erforderlich)
- Bedienung durch Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
(Windschutz M) oder Bewegungssensor (optional), Lernfähigkeit
Garantie
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
21 CFR TEIL 11 17025 USP 41 | |
7 in. Farb-Touch-TFT im 16:9-Format | |
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung | |
Präzisionswaage (3 Positionen) | |
240,00 mm | |
120/240 V |
2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss | |
Automatisierung motorisiert | |
0°C bis +40°C | |
10 Jahre | |
122/284/373 mm | |
1,0 A |