Learn More
BINDER™ Serie FD-S Solid.Line Trocken- und Wärmeschränke
Die neuen Produkte der Solid.Line überzeugen durch bewährte BINDER Qualität und Zuverlässigkeit. Sie eignen sich für die Trocknung und Warmlagerung. Die Leistungsmerkmale der Solid.Line sind auf die jeweilige Anwendung ausgerichtet und finden damit in Forschung und Qualitätssicherung ihren Einsatz.
Marke:  BINDER™ 9090-0024
Weitere Details : Netto-Gewicht : 57.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15983052
  • 2100.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: +10 °C über Umgebungstemperatur bis +250 °C.
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Zwangsumwälzung
  • Verstellbare Abluftklappe
  • Steuerung mit Zeitschaltuhr
  • 1 Gestell verchromt, inkl. Regalstützen
  • Integrierte, unabhängige und anpassbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
Spezifikation
Spezifikation
3.7 cu. ft.
FDS115-230 V, Standard, Serie FD-S Solid.Line – Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion, 106 l, 230 V, 1 ∼ 50/60 Hz
Umgebungstemperatur +10 °C bis 250 °C
LED
FDS115-230 V
550 x 350 x 550 mm
48 kg
1,3 kW
50/60 Hz
Naturfarben
106 L
Trocken- und Heizkammer
Edelstahl
NEMA 5-15 P
764 x 616 x 735 mm
230 V
6,3 A
APT.line™ Technologie
Sonderangebote
Serviceleistungen