Learn More
Labconco™ 4 ft.Protector™ Premier™ Laborhaube
Labconco Protector™ Premier™ Laborhaube ist für allgemeine Chemieanwendungen geeignet.
Marke:  Labconco™ 100400002
Weitere Details : Netto-Gewicht : 172.37000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926150
  • 10020.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
Eine elegante Innenausstattung mit einer geformten, einteiligen Glasfaserauskleidung.
  • Speziell formuliertes, glasfaserverstärktes Polyester bietet Korrosions- und Feuerbeständigkeit und ist leicht zu reinigen.
  • Mit vielen Funktionen zur Verbesserung der Eindämmung wie, einschließlich Clean-Sweep™-Technologie und Eco-Foil™-Luftfolie
  • Tests bestätigen, dass die Protector Premier Haube den SEFA-1-Standard einer Hochleistungshaube mit niedriger Geschwindigkeit erfüllt und bis zu einer Geschwindigkeit von 60 fpm betrieben werden kann
  • Cord-Keeper™-Schlitze auf der linken und rechten Seite der Luftfolie
  • Korrosionsbeständiges, gletscherweiß pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
  • Vertikal ansteigender Flügel aus gehärtetem Sicherheitsglas mit pulverbeschichtetem Flügelgriff
  • Abnehmbare Front- und Seitenpaneele sowie vordere Serviceklappen
  • Zur Verwendung mit einem ferngesteuerten oder einem integrierten Gebläse
  • Große Sichtlinie von 95,3 cm (7,5 in.) von der Arbeitsfläche zur Vorderplatte
  • LED-Beleuchtung
  • Geformter Glasfaser-Auslassanschluss mit 12,81 in. ID
Spezifikation
Spezifikation
Laborhaube
LED
Protector™ Premier™
ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, NFPA 45, SEFA 1, UL
80,5 cm
59 in.
149,9 cm
2 Versorgungsanschlüsse und Duplex, kein Gebläse
100/115 V
147 kg
121,9 cm
Pulver
Pulverbeschichteter Stahl
10 A
31,7 in.
(450 cfm)
18 in.
50/60 Hz
Glasfaser
325 lb.
48 in.