Learn More
Labconco™ 4 ft.Protector™ Premier™ Laborhaube
Labconco Protector™ Premier™ Laborhaube ist für allgemeine Chemieanwendungen geeignet.
10020.00 €
Spezifikation
Beschichtung | Pulver |
---|---|
Beleuchtungsart | LED |
Material | Pulverbeschichteter Stahl |
Zertifizierung/Konformität | ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, NFPA 45, SEFA 1, UL |
Tiefe (angloamerikanisch) | 31,7 in. |
Produktcode | Marke | Flussrate | Höhe (metrisch) | Enthält | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Höhe (metrisch) | Enthält | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15926150
|
Labconco™
100400002 |
(450 cfm) | 149,9 cm | 2 Versorgungsanschlüsse und Duplex, kein Gebläse | 100/115 V |
10020.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Eine elegante Innenausstattung mit einer geformten, einteiligen Glasfaserauskleidung.
- Speziell formuliertes, glasfaserverstärktes Polyester bietet Korrosions- und Feuerbeständigkeit und ist leicht zu reinigen.
- Mit vielen Funktionen zur Verbesserung der Eindämmung wie, einschließlich Clean-Sweep™-Technologie und Eco-Foil™-Luftfolie
- Tests bestätigen, dass die Protector Premier Haube den SEFA-1-Standard einer Hochleistungshaube mit niedriger Geschwindigkeit erfüllt und bis zu einer Geschwindigkeit von 60 fpm betrieben werden kann
- Cord-Keeper™-Schlitze auf der linken und rechten Seite der Luftfolie
- Korrosionsbeständiges, gletscherweiß pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
- Vertikal ansteigender Flügel aus gehärtetem Sicherheitsglas mit pulverbeschichtetem Flügelgriff
- Abnehmbare Front- und Seitenpaneele sowie vordere Serviceklappen
- Zur Verwendung mit einem ferngesteuerten oder einem integrierten Gebläse
- Große Sichtlinie von 95,3 cm (7,5 in.) von der Arbeitsfläche zur Vorderplatte
- LED-Beleuchtung
- Geformter Glasfaser-Auslassanschluss mit 12,81 in. ID
Spezifikation
Pulver | |
Pulverbeschichteter Stahl | |
31,7 in. | |
Glasfaser | |
121,9 cm |
LED | |
ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, NFPA 45, SEFA 1, UL | |
80,5 cm | |
48 in. |