Learn More
BINDER™ Serie KB - Kühlinkubatoren, mit leistungsstarker Kompressorkühlung
Das leistungsstarke Allroundtalent unter den Kühlinkubatoren: Der KB beherrscht Temperaturbereiche von -10 °C bis +100 °C. Gegenüber seinem Vorgänger verbraucht die neue Serie KB bis zu 30 % weniger Energie und deckt mit seinen umfangreichen Programmfunktionen ein breites Anwendungsspektrum ab.
Marke:  BINDER™ 9020-0203
9702.14 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21622" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 220.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15639528
  • 11385.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: -10 °C bis +100 °C.
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Bis zu 30 % geringerer Energieverbrauch im Vergleich zum früheren Modell
  • Kühlung mit Kompressorkühleinheit
  • Türheizsystem von 240 Litern
  • Einstellbare Lüfterdrehzahl
  • Steuerung mit Zeitsegment und Echtzeitprogrammierung
  • Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
  • 2 Gestelle aus Edelstahl
  • Einheiten bis zu 115 Litern sind stapelbar
  • Zugang für 240 l mit Silikonstopfen
  • 4 stabile Rollen, zwei mit Bremsen, ab 240 Liter
  • Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Alarm
  • Computerschnittstelle: Ethernet
Spezifikation
Spezifikation
14.1 cu. ft.
30 kg
KB400-230 V, Standard, Serie KB – Kühlbrutschränke mit leistungsstarker Kompressorkühlung, 400 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
400 l
Kein Sensor
485 x 650 mm
Edelstahl
Keine
-10°bis +100 °C
LCD-Display
1
945 x 970 x 1965 mm
805 mm
925 mm
1950 mm
485 mm
200 bis 240 V, 50/60 Hz, /16 A
1,4 kW
50/60 Hz
66.1 lb.
Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Alarm
Nicht autoklavierbar
Edelstahl
APT.lineTM Vorwärmkammertechnologie
Keine Beleuchtung
max. 2 Std./15
NEMA 5-20P
Kühlinkubator
KB400-230 V
650 x 485 x 1270 mm
31.7 in.
36.4 in.
650 mm
1270 mm
220 kg
200 V
5,8 A
Sonderangebote
Serviceleistungen