Learn More
BINDER™ Serie KB - Kühlinkubatoren, mit leistungsstarker Kompressorkühlung
Das leistungsstarke Allroundtalent unter den Kühlinkubatoren: Der KB beherrscht Temperaturbereiche von -10 °C bis +100 °C. Gegenüber seinem Vorgänger verbraucht die neue Serie KB bis zu 30 % weniger Energie und deckt mit seinen umfangreichen Programmfunktionen ein breites Anwendungsspektrum ab.
5150.00 € - 14910.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Kammermaterial | Edelstahl |
CO2-Sensortechnologie | Kein Sensor |
Konvektionstechnologie | APT.lineTM Vorwärmkammertechnologie |
Beleuchtung | Keine Beleuchtung |
Produktcode | Marke | Modell | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15619528
|
BINDER™
9020-0199 |
KB053-230 V | 53 l | 635 x 660 x 855 mm |
5815.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15659528
|
BINDER™
9020-0397 |
KB115-230 V | 115 l | 835 x 700 x 1025 mm |
6830.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15629528
|
BINDER™
9020-0202 |
KB240-230 V | 247 l | 945 x 850 x 1465 mm |
9975.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15639528
|
BINDER™
9020-0203 |
KB400-230 V | 400 l | 945 x 970 x 1965 mm |
11385.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15649528
|
BINDER™
9020-0204 |
KB720-230 V | 698 l | 1270 x 1040 x 1950 mm |
14910.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15609105
|
BINDER™
9020-0112 |
KB023-230V | 20 L | 435 x 595 x 620 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Temperaturbereich: -10 °C bis +100 °C
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Bis zu 30 % niedrigerer Energieverbrauch gegenüber Vorgängermodell
- Kühlung durch Kompressions-Kältemaschine
- Einstellbare Lüfterdrehzahl
- Controller mit Zeitabschnitt- und Echtzeitprogrammierung
- Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- 2 Einschubgitter aus Edelstahl
- Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem und akustischem Alarm
- Computer-Schnittstelle: Ethernet
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Kein Sensor | |
Keine Beleuchtung | |
max. 2 Std./9 | |
NEMA 5-20P |
Edelstahl | |
APT.lineTM Vorwärmkammertechnologie | |
Edelstahl | |
Keine | |
Kühlinkubator |