Learn More
Liebherr™ Kühlgerät GKPv 6590 ProfiPremiumLine, 601 Liter -2°C bis +16°C, Umluftkühlung, Chrom-Nickel-Stahl
Bietet hervorragende Kühlung für professionelle, lang anhaltende Frische. Liebherr™ GKPv-Serie ProfiPremiumLine GN 2/1 Umluft-Kühlgeräte verfügen über eine lüftergestützte Kühlung, eine elektronische Steuerung mit integrierter Protokollierung und Edelstahl-Auskleidung für ein robustes, zuverlässiges Gerät.
Marke:  Liebherr™ GKPv 6590
Weitere Details : Netto-Gewicht : 20.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12908910
  • 4293.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahl-Außengehäuse: Hergestellt aus einschaligen Seitenwänden ohne Zwischenräume, dadurch äußerst hygienisch und leicht zu reinigen
  • Dynamische Umluftkühlung: Hocheffiziente Lüfter sorgen für ein schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Artikel und halten eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum aufrecht
  • Aufwärts klappbare, abnehmbare Fachabdeckung: Kältetechnik-Komponenten sind im oberen Teil integriert, um einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungszwecke zu ermöglichen
  • Serielle Bus-Schnittstelle: Die elektronische Steuerung verwendet eine RS-485-Schnittstelle, um eine externe Software zur Temperatur- und Alarmüberwachung anzuschließen
  • Temperaturalarm: Zeigt für eine maximale Sicherheit mit akustischen und visuellen Signalen an, ob die unteren oder oberen Grenzwerte überschritten wurden
  • Digitalanzeige mit elektronischer Steuerung: Das externe Display ist leicht zu sehen und zu bedienen, ohne dass die Tür geöffnet werden muss, und verfügt über eine robuste Folientastatur, die leicht zu reinigen ist
  • Öffnen per Fußpedal: Gerät kann mit einem Fußpedal geöffnet werden, wenn Arme/Hände nicht verfügbar sind
  • Höhenverstellbare Füße: Bietet einen großzügigen Abstand unter dem Gerät für einfache und bequeme tägliche Reinigung
  • SwingLine Tür mit integriertem Griff in voller Länge: Elegante, ergonomische Türen bleiben für einfaches Be- und Entladen bei 90° offen und schließen sich automatisch bei weniger als 60°
  • Leistungsstarkes Kühlsystem: Reduziert den Energieverbrauch und die Betriebskosten durch hochwertige Kompressoren, Kondensatoren und andere Komponenten
  • Umweltfreundliche Kältemittel: Minimaler Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential bei hervorragender Energieeffizienz
Spezifikation
Spezifikation
Allzweck-Kühlschrank
-2°C bis +15°C
Selbstschließend SwingLine
Rechts Auswechselbar
60 kg
83 mm (Wand) bis 60 mm (Tür)
Digital, Extern
Elektronisch
Fußpedal, verstellbare Füße, Alarm
Automatisch
Türschloss
65 x 51 x 155 cm
2,0 A
220 - 240 V 50 Hz 2 A 150 W
150 W
129 kg
597 l
R 290
1
5 (4 einstellbar) Gitter
Edelstahl
Chrom-Nickel-Stahl
Edelstahl
Gastronorm 2/1, 53 x 65cm (in Längsrichtung)
ProfiPremiumLine
GKPv 6590
RS 485 Serielle Busschnittstelle
83 x 70 x 212 cm
220/240 V
50 Hz
0,918 kWh / 24 Std.
113 kg