Learn More
Liebherr™ Kühlgerät GKPv 6590 ProfiPremiumLine, 601 Liter -2°C bis +16°C, Umluftkühlung, Chrom-Nickel-Stahl
Bietet hervorragende Kühlung für professionelle, lang anhaltende Frische. Liebherr™ GKPv-Serie ProfiPremiumLine GN 2/1 Umluft-Kühlgeräte verfügen über eine lüftergestützte Kühlung, eine elektronische Steuerung mit integrierter Protokollierung und Edelstahl-Auskleidung für ein robustes, zuverlässiges Gerät.
4293.00 €
Spezifikation
Typ | Allzweck-Kühlschrank |
---|---|
Temperaturbereich | -2°C bis +15°C |
Kältemittel | R 290 |
Ausführung der Tür | Selbstschließend SwingLine |
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub | 60 kg |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | No. of Doors | Abmessungen (L x B x H) außen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | No. of Doors | Abmessungen (L x B x H) außen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12908910
|
Liebherr™
GKPV 6590 |
597 l | 1 | 83 x 70 x 212 cm |
4293.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Edelstahl-Außengehäuse: Hergestellt aus einschaligen Seitenwänden ohne Zwischenräume, dadurch äußerst hygienisch und leicht zu reinigen
- Dynamische Umluftkühlung: Hocheffiziente Lüfter sorgen für ein schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Artikel und halten eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum aufrecht
- Aufwärts klappbare, abnehmbare Fachabdeckung: Kältetechnik-Komponenten sind im oberen Teil integriert, um einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungszwecke zu ermöglichen
- Serielle Bus-Schnittstelle: Die elektronische Steuerung verwendet eine RS-485-Schnittstelle, um eine externe Software zur Temperatur- und Alarmüberwachung anzuschließen
- Temperaturalarm: Zeigt für eine maximale Sicherheit mit akustischen und visuellen Signalen an, ob die unteren oder oberen Grenzwerte überschritten wurden
- Digitalanzeige mit elektronischer Steuerung: Das externe Display ist leicht zu sehen und zu bedienen, ohne dass die Tür geöffnet werden muss, und verfügt über eine robuste Folientastatur, die leicht zu reinigen ist
- Öffnen per Fußpedal: Gerät kann mit einem Fußpedal geöffnet werden, wenn Arme/Hände nicht verfügbar sind
- Höhenverstellbare Füße: Bietet einen großzügigen Abstand unter dem Gerät für einfache und bequeme tägliche Reinigung
- SwingLine Tür mit integriertem Griff in voller Länge: Elegante, ergonomische Türen bleiben für einfaches Be- und Entladen bei 90° offen und schließen sich automatisch bei weniger als 60°
- Leistungsstarkes Kühlsystem: Reduziert den Energieverbrauch und die Betriebskosten durch hochwertige Kompressoren, Kondensatoren und andere Komponenten
- Umweltfreundliche Kältemittel: Minimaler Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential bei hervorragender Energieeffizienz
Spezifikation
Allzweck-Kühlschrank | |
R 290 | |
60 kg | |
83 mm (Wand) bis 60 mm (Tür) | |
Digital, Extern | |
Elektronisch | |
Fußpedal, verstellbare Füße, Alarm | |
Automatisch | |
RS 485 Serielle Busschnittstelle | |
50 Hz |
-2°C bis +15°C | |
Selbstschließend SwingLine | |
Edelstahl | |
Chrom-Nickel-Stahl | |
Edelstahl | |
Gastronorm 2/1, 53 x 65cm (in Längsrichtung) | |
ProfiPremiumLine | |
Türschloss | |
220/240 V |