Learn More
Memmert™ Heißluftsterilisator, natürliche Konvektion, mit Doppel-Display
Für die Sterilisation von medizinischen Materialien, vollständige Abtötung von äußerst widerstandsfähigen Mikroorganismen, spezielle Anwendung von Depyrogenisierung
Marke:  Memmert™ SF260plus
Weitere Details : Netto-Gewicht : 110.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12895853
  • 5100.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Memmert Sterilisator S erfüllt alle relevanten Normen und Vorschriften für medizinische Produkte und garantiert zuverlässige Programmabläufe, unabhängig von Beladung und Kammervolumen. Insbesondere durch die Funktion SetpointWAIT ist die Validierung eines Memmert Heißluftsterilisators jederzeit möglich. In Kombination mit der User-ID-Funktion ist das optionale prozessgesteuerte, elektromagnetische Türschloss an Geräten mit der Modellvariante TwinDISPLAY das Sahnehäubchen für die Sicherheit im Labor. Alle Memmert Heißluftsterilisatoren S sind als Medizinprodukt der Klasse IIb eingestuft.
  • Temperaturbereich bis +250 °C
  • 8 Modellgrößen (Volumen 32-749 l)
  • 2 Modellvarianten: SingleDISPLAY und TwinDISPLAY
  • N/F-Modelle mit natürlicher Konvektion oder forcierter Luftumwälzung
  • Medizinprodukte der Klasse IIb gemäß der Europäischen Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG
Spezifikation
Spezifikation
CE, cUL, DVE, EAC
Heißluftsterilisator mit natürlicher Konvektion
Anwendung für die Sterilisation von medizinischen Materialien, vollständige Abtötung von äußerst widerstandsfähigen Mikroorganismen, spezielle Anwendung von Depyrogenisierung
Edelstahl
824 x 1183 x 684 mm
824 mm
1183 mm
684 mm
110 kg
115/230 V
50/60 Hz
256 L
TFT
Werkskalibrierzertifikat
Gehäuse SN260PLUS
500 mm
640 mm
800 mm
500 mm
115/230 V 50/60 Hz
1.800/3400 W
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Serviceleistungen