Learn More
Memmert™ Heißluftsterilisator, natürliche Konvektion, mit Doppel-Display
Für die Sterilisation von medizinischen Materialien, vollständige Abtötung von äußerst widerstandsfähigen Mikroorganismen, spezielle Anwendung von Depyrogenisierung
5100.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, cUL, DVE, EAC |
---|---|
Typ | Heißluftsterilisator mit natürlicher Konvektion |
Display | TFT |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anwendung für die Sterilisation von medizinischen Materialien, vollständige Abtötung von äußerst widerstandsfähigen Mikroorganismen, spezielle Anwendung von Depyrogenisierung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12895853
|
Memmert™
SF260PLUS |
256 L |
5100.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Der Memmert Sterilisator S erfüllt alle relevanten Normen und Vorschriften für medizinische Produkte und garantiert zuverlässige Programmabläufe, unabhängig von Beladung und Kammervolumen. Insbesondere durch die Funktion SetpointWAIT ist die Validierung eines Memmert Heißluftsterilisators jederzeit möglich. In Kombination mit der User-ID-Funktion ist das optionale prozessgesteuerte, elektromagnetische Türschloss an Geräten mit der Modellvariante TwinDISPLAY das Sahnehäubchen für die Sicherheit im Labor. Alle Memmert Heißluftsterilisatoren S sind als Medizinprodukt der Klasse IIb eingestuft.- Temperaturbereich bis +250 °C
- 8 Modellgrößen (Volumen 32-749 l)
- 2 Modellvarianten: SingleDISPLAY und TwinDISPLAY
- N/F-Modelle mit natürlicher Konvektion oder forcierter Luftumwälzung
- Medizinprodukte der Klasse IIb gemäß der Europäischen Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG
Spezifikation
CE, cUL, DVE, EAC | |
Heißluftsterilisator mit natürlicher Konvektion | |
TFT | |
Anwendung für die Sterilisation von medizinischen Materialien, vollständige Abtötung von äußerst widerstandsfähigen Mikroorganismen, spezielle Anwendung von Depyrogenisierung |