Learn More
Applied Biosystems™ Veriti™ Thermal Cycler, 60-well
Veriti™ Thermocycler bieten die bewährte Zuverlässigkeit von Applied Biosystems™ Geräten mit den Optionen für Volumen, Durchsatz, Blockformat und vorprogrammierte Methode, um Ihre Forschungsanforderungen zu erfüllen. Durch die erweiterte Garantie beim Gerätekauf verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Investition und erhalten die Unterstützung, die Sie benötigen, um Ihr Gerät mit maximaler Leistung zu betreiben.
Marke: Applied Biosystems™ 4384638
Beschreibung
- Die praktische Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche beschleunigt die Einrichtung und die Nutzung.
- Übertragen Sie Protokolle, Sicherungsprotokolle und Systemkonfigurationen über USB.
- Verbinden Sie über Standard-Ethernet-Kabel und einen Router (nicht im Lieferumfang enthalten) bis zu 12 Geräte miteinander
- Starten eines Durchlaufs von einem einzigen, vernetzten Veriti Gerät aus auf bis zu 12 Veriti-Systemen
- Praktische Platzierung der Geräte nebeneinander durch Belüftungsfunktion von vorne nach hinten. Optionale VeritiLink™ Remote Management Software bietet Ihnen sichere Fernverwaltung von mehr als 50 Cyclern von Ihrem PC oder internetfähigen Telefon aus
- Durchläufe mit großen Volumina: Der Veriti 60-Well-Thermocycler mit seinem 0,5 ml-Block kann Durchläufe mit großen Volumina ausführen. Nutzen Sie dieses Gerät für alle Anwendungen mit großen Volumina und stellen Sie dann den Block nach Abschluss des Durchlaufs auf Inkubieren ein. Der isotherme 60-Well-Block hält die eingestellte Temperatur bei, und Sie können Ihre Röhrchen mühelos entnehmen
- Steuerung per Knopfdruck: Die leistungsstarke und dennoch anwenderfreundliche Bedienoberfläche des Veriti Systems wird über den 6,5 Zoll VGA-Farb-Touchscreen (16,51 cm) gesteuert. Der große Bildschirm ermöglicht eine einfache Betrachtung Ihrer Temperaturprofile. Die großen Navigationsschaltflächen erleichtern die Programmierung des Veriti Thermocyclers zusätzlich. Für die Einrichtung und Steuerung des Veriti Thermocyclers werden weder Eingabestift noch Maus benötigt
- Schnelle Einrichtung, schnelle Ergebnisse: Der Veriti System bietet zwei verschiedene Optionen für die Methodennavigation. Für eine schnelle Einrichtung wählen Sie eine der vorprogrammierten Methoden aus oder programmieren Sie Ihre eigenen Methoden, indem Sie den zu konfigurierenden Schritt auswählen und über die Tastatur die Schritte für den thermischen Zyklus eingeben. Speichern Sie nach Abschluss der Einrichtung die Methode auf das Gerät oder auf einen USB-Stick
- Blockformat: Nicht austauschbar; nicht Hochdurchsatz-kompatibel (manuell); Reaktionsgeschwindigkeit: Standard
- Nachhaltige Verpackung
PCR, PCR und Real-Time-PCR, routinemäßige PCR
Spezifikation
Non-interchangeable | |
±0,25 °C (35 °C bis 99,9 °C) | |
4,0 bis 99,9 °C | |
Veriti™ 60-Well-Thermocycler | |
Veriti Thermocycler | |
Standard | |
1 x 60-Well x 0,5 ml-Röhrchen | |
Veriti™ | |
6,5 Zoll VGA 32 k Farbe mit Touchscreen | |
9,6 in. | |
24,5 cm | |
9,3 in. | |
0 bis 100 °C | |
Raumtemperatur | |
USB | |
USB und integriert | |
Menü wird über Touchscreen gesteuert | |
60-Well, 0,5 ml |
0,5 ml-Röhrchen | |
± 2,7 °C⁄s | |
25 bis 100 μl | |
Nicht für Anwendungen mit hohem Durchsatz (manuell) | |
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
Höhe: 24,5 cm (9,6 in.), Breite: 23,7 cm (9,3 Zoll), Tiefe: 48,5 cm (19,1 in.) | |
100/240 V | |
3,3 °C⁄s | |
Thermocycler | |
19,1 in. | |
23,7 cm | |
48,5 cm | |
PCR | |
Automatischer Neustart (nach Stromausfällen), Schutz vor Programmüberschreibung | |
3,3 °C/s (Block), 2,7 °C/s (Probe) | |
Anwenderfreundliche Reaktionsröhrchen für Reaktionen mit großen Volumina | |
11,4 kg (25 lb) |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.