Learn More
Applied Biosystems™ Veriti™ Thermal Cycler, 60-well
Veriti™ Thermocycler bieten die bewährte Zuverlässigkeit von Applied Biosystems™ Geräten mit den Optionen für Volumen, Durchsatz, Blockformat und vorprogrammierte Methode, um Ihre Forschungsanforderungen zu erfüllen. Durch die erweiterte Garantie beim Gerätekauf verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Investition und erhalten die Unterstützung, die Sie benötigen, um Ihr Gerät mit maximaler Leistung zu betreiben.
2472.50 €
Spezifikation
Blockformat | Non-interchangeable |
---|---|
Format | 0,5 ml-Röhrchen |
Temperaturanstiegsrate der Probe | ± 2,7 °C⁄s |
Temperaturbereich (metrisch) | 4,0 bis 99,9 °C |
Reaktionsvolumenbereich | 25 bis 100 μl |
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12343653
|
Applied Biosystems™
4384638 |
Veriti™ 60-Well-Thermocycler |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Jedes Garantieverlängerungspaket für den SimpliAmp™ Thermocycler umfasst Geräte- und erweiterte Garantieleistungen, um Ihren Forschungszielen zu entsprechen:
- Standard-Blockformate, die mit vielen Downstream-Prozessen kompatibel sind
- Standardmäßiges und schnell aktiviertes Cycling für Ihre gegenwärtigen und zukünftigen PCR-Anforderungen
- Die anwenderfreundliche grafische Oberfläche (6,5 Zoll VGA-Touchscreen) beschleunigt die Einrichtung und die Verwendung
- Praktische Protokollübertragung von einem Veriti Thermocycler auf einen anderen über USB-Anschluss
- Schnelle Reparaturen von werkseitig geschulten und zertifizierten Servicetechnikern
- Fehlerbehebung durch erfahrene technische Support-Teams
- Minimale Ausfallzeiten des Geräts
Rapid Exchange (REX) Garantieverlängerung
Fügen Sie mit der Rapid Exchange (REX) Garantieverlängerung zusätzliche Garantieleistungen zu Ihrer bestehenden eingeschränkten Herstellergarantie hinzu. Wenn Ihr Gerät repariert werden muss, rufen Sie einfach unser Support Center an. Wir senden Ihnen innerhalb eines Geschäftstages ab dem Zeitpunkt, zu dem wir feststellen, dass ein Austausch erforderlich ist, ein werkseitig zertifiziertes, generalüberholtes Ersatzgerät zu. Die Geräte werden in der Regel innerhalb von 3 Tagen geliefert. Sie können die Geräte behalten. Alle Teile-, Arbeits- und Versandkosten sind inbegriffen, und bestehende Garantieverträge werden auf Ersatzgeräte übertragen.
Die erweiterte Rapid Exchange-Garantie eignet sich ideal für Kunden mit anwenderinstallierbaren Geräten, die keine Konsistenz bei der Bestandskennzeichnung benötigen, und für Kunden, die unter entscheidenden Zeitvorgaben arbeiten.
Es gelten bestimmte Ausnahmen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service- und Supportmitarbeiter.
Spezifikation
Non-interchangeable | |
± 2,7 °C⁄s | |
25 bis 100 μl | |
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
1 x 60-Well x 0,5 ml-Röhrchen | |
Veriti™ | |
6,5 Zoll VGA 32 k Farbe mit Touchscreen | |
PCR | |
USB | |
USB und integriert | |
Menü wird über Touchscreen gesteuert |
0,5 ml-Röhrchen | |
4,0 bis 99,9 °C | |
Nicht für Anwendungen mit hohem Durchsatz (manuell) | |
Standard | |
100/240 V | |
3,3 °C⁄s | |
0 bis 100 °C | |
Automatischer Neustart (nach Stromausfällen), Schutz vor Programmüberschreibung | |
3,3 °C/s (Block), 2,7 °C/s (Probe) | |
Anwenderfreundliche Reaktionsröhrchen für Reaktionen mit großen Volumina |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.