Learn More
Carbolite™ Ofen mit Temperatursensor Typ R
Marke:  Carbolite™ RHF1603-230SN+&02-301
Weitere Details : Netto-Gewicht : 100.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10756904
  • 15751.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
SiC beheizte Kammeröfen bis 1600°C
Freistrahlende SiC-Heizstäbe als Doppelspiralen an den Seitenwänden haben enorme Leistungsreserven. Die Leistung wird, für eine lange Lebensdauer der Heizelemente, elektronisch begrenzt. Der mikroprozessorgesteuerte PID-Regler mit Solid State Relais ermöglicht eine exakte Regelung der Temperatur. Auf Wunsch stehen mehrere Programmregler zur Verfügung. Zwei unterschiedliche Arten von Isolierung werden verwendet: Schamottesteine um die Kammeröffnung herum sowie eine robuste Keramikbodenplatte sind kombiniert mit leichten Faserplatten, die ein energiesparendes, schnelles Aufheizen ermöglichen. Der Aufbau mit einem Doppelgehäuse sorgt durch normale Luftkonvektion für eine kühle Aussenwand.
Typ: RHF 16/3
Temp. max.: 1600 °C
Leistung: 4,5 kW
Volumen: 2,9L
B/T/H Innen: 120/200/120mm
B/T/H Aussen: 435/610/655mm
Spezifikation
Spezifikation
Einhaltung von BSEN 61010
3 L
Ofen
200 x 120 x 120 mm
120 mm
120 mm
200 mm
230 V
50/60 Hz
301 PID Regler
1600 °C
Für die Qualitätskontrolle, Wärmebehandlung und Forschung von keramischen Materialien.
435 mm
655 mm
610 mm
230 V, 50/60 Hz, 4.550 W
4500 w