Learn More
Carbolite™ Ofen mit Temperatursensor Typ R
13133.40 € - 29759.50 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Einhaltung von BSEN 61010 |
---|---|
Typ | Ofen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Qualitätskontrolle, Wärmebehandlung und Forschung von keramischen Materialien. |
Spannung | 230 V |
Frequenz | 50/60 Hz |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Temperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Temperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12029239
|
Carbolite™
RHF1415-230SN+&02-301 |
15 L | 1400 °C |
18709.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10551305
|
Carbolite™
RHF1403-230SN+&02-301 |
3 L | 1400 °C |
13133.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12183290
|
Carbolite™
RHF1515-230SN+&02-301 |
15 L | 1500 °C |
29759.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10756904
|
Carbolite™
RHF1603-230SN+&02-301 |
3 L | 1600 °C |
15751.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12133300
|
Carbolite™
RHF1503-230SN+&02-301 |
3 L | 1500 °C |
13992.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12089872
|
Carbolite™
HTF1705-230SN+TMP-3216P1BASE |
5 L | 1700 °C |
26394.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10009482
|
Carbolite™
RHF1508-230SN+&02-301 |
8 L | 1500 °C |
24544.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10766904
|
Carbolite™
RHF1608-230SN+&02-301 |
8 L | 1600 °C |
23797.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
SiC beheizte Kammeröfen bis 1600°CFreistrahlende SiC-Heizstäbe als Doppelspiralen an den Seitenwänden haben enorme Leistungsreserven. Die Leistung wird, für eine lange Lebensdauer der Heizelemente, elektronisch begrenzt. Der mikroprozessorgesteuerte PID-Regler mit Solid State Relais ermöglicht eine exakte Regelung der Temperatur. Auf Wunsch stehen mehrere Programmregler zur Verfügung. Zwei unterschiedliche Arten von Isolierung werden verwendet: Schamottesteine um die Kammeröffnung herum sowie eine robuste Keramikbodenplatte sind kombiniert mit leichten Faserplatten, die ein energiesparendes, schnelles Aufheizen ermöglichen. Der Aufbau mit einem Doppelgehäuse sorgt durch normale Luftkonvektion für eine kühle Aussenwand.
Typ: RHF 14/15
Temp. max.: 1400 °C
Leistung: 10,0 kW
Volumen: 14,8L
B/T/H Innen: 220/305/220mm
B/T/H Aussen: 690/780/810mm
Specifications
Einhaltung von BSEN 61010 | |
Für die Qualitätskontrolle, Wärmebehandlung und Forschung von keramischen Materialien. | |
50/60 Hz |
Ofen | |
230 V |