Learn More
Liebherr™ Labor-Kühlschrank
Eine Reihe speziell entwickelter Laborkühlschränke – Einzel- und Doppeltür, massive Tür und Glastür.
Marke:  Liebherr™ LKPv 6520
Weitere Details : Netto-Gewicht : 75.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10646875
  • 5925.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Datenprotokollierung der Temperatur alle zwei Minuten
  • Akustischer und optischer Alarm bei geöffneter Tür und hohen Temperaturen
  • Spannungsfreier Kontakt für Anschluss an externes System
  • Daten auf externes Gerät übertragbar
Spezifikation
Spezifikation
Laborkühlschrank
-2°C bis +16°C
Gradient 1.8 °C
Fest
4
Edelstahl
83 bis 60 mm
Digital, Extern
Weiß
Alarme, Datenlogger und Rollen, Türverriegelung, elektronische Steuerung
SmartCoolingHub
2150 H x 700 B x 830 T mm
65 cm
155 cm
53.3 cm
220/240 V
50 Hz
152 kg
597 l
0.1 °C
R 290
0
60 kg Rostbelastung
Weißer pulverbeschichteter Stahl
Groß
Ja
Digital
Automatisch
RS485
83 cm
216 cm
70 cm
2.0 A
220 – 240 V 50 Hz 370 W
657 kWh/a
126 kg