Learn More
Liebherr™ Laborgefrierschrank
Für die sichere, präzise und langlebige Gefrierlagerung temperaturempfindlicher Produkte, der Liebherr™ Laborgefrierschrank ist voll ausgestattet für Laboranwendungen in Liebherr Qualität, auf die Verlass ist. Temperaturvalidierung nach EN 60068 möglich und SmartMonitoring als Option.
Marke:  Liebherr™ LGPv 1420
Weitere Details : Netto-Gewicht : 75.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10638215
  • 10329.70 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 125mm Rollen für einfache Reinigung. Die vorderen Rollen mit Bremse.
  • Elektronik mit 0,1°C Auflösung, Bedienfolie mit Passwort-Sperre, RS 485
  • Schnittstelle und potentialfreier Kontakt
  • Netzunabhängige Stromversorgung der Elektronik für 72 Stunden
  • Solid-state compressor relay for maximum reliability and temperature stability
  • Integrierter Datenspeicher der letzten 3 Alarme mit min/max Temperatur, Dauer usw.
  • Drahtrohrkondensor mit abnehmbarem Filter für höchste Zuverlässigkeit und minimalen Wartungsaufwand
  • Schloss, Tür selbstschliessend mit 90° Feststellung
  • Rostbelastung 60 kg, Durchführung für externen Temperaturfühler
Spezifikation
Spezifikation
Labortiefkühlgerät
–10 °C bis –26 °C
Gradient 4,3 °C
2
60 kg Rostbelastung
EC-Richtlinien 2004/108/EC, 2006/95/EC
Extern, digital
Weiß
Automatisch
83 cm
216 cm
143 cm
SmartCoolingHub
4,5 A
50 Hz, 220 bis 240 V
3248 kWh/a
253 kg
1361 L
0,1 °C
Fest
Weißer, beschichteter Stahl
0
Groß
Ja
Kühlsystem, Tür, Griff, eingebautes Schloss, Rollen
215 H x 143 B x 83 T (cm)
65 cm
155 cm
123.6 cm
RS 485
220/240 V
50 Hz
R 290
207 kg