Learn More
Bel Art™ ProCulture Aufbewahrungsbox für Kryofläschchen
Langlebige Kunststoffboxen aus Polycarbonat eignen sich hervorragend für die kompakte Lagerung von 1,2, 2,0 oder 5,0 ml-Kryofläschchen
60.70 €
Spezifikation
Farbe | White |
---|---|
Material | Polycarbonat |
Form | Quadratisch |
Typ | Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen |
Enthält | Transparenter Deckel |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Röhrchen-Array | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Röhrchen-Array | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15595594
|
Bel Art™
F18849-0001 |
5,2 x 5,2 x 2 in. (13,3 x 13,3 x 5 cm) | 9 x 9 | 81 (1,2, 2, 5 ml Kryofläschchen) |
60.70 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Langlebige Kunststoffboxen aus Polycarbonat eignen sich hervorragend für die kompakte Lagerung von 1,2, 2,0 oder 5,0 ml-Kryofläschchen
Durchsichtige Abdeckungen ermöglichen Blick auf den Inhalt ohne Öffnen des Deckels
- Durchsichtige Deckel können beschrieben werden und verfügen über ein aufgedrucktes Raster für eine einfache Inventarisierung
- Kann bei Temperaturen von -196°C bis +121°C verwendet werden
- Eine indizierte Ecke richtet den Deckel entsprechend der Kennnummern auf dem Gestell aus
- Nützlich als Versandkarton für Fläschchen
- F18849-0001 kann mit Cryo Tower Lagersystemen der F18853-Serie (separat erhältlich) verwendet werden, um wertvollen Platz auf dem Arbeitstisch zu sparen
Spezifikation
White | |
Quadratisch | |
Transparenter Deckel | |
-196°C |
Polycarbonat | |
Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen | |
121 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ ProCulture Aufbewahrungsbox für Kryofläschchen