Learn More
Techsit™ Pro-Tech Plus Reinraum ESD-Hochstuhl
Stuhl aus Vinyl, schwarz, geeignet für Reinraum-ESD-Klasse 5, Fußring, Gleiter. Voll ergonomisch, mit integrierten Verstellmechanismen.
898.15 €
Spezifikation
Einstellbar (Höhe) | Yes |
---|---|
Rückenausführung | Ergonomic |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cleanrooms, ESD Environments |
Rahmenmaterial | Steel |
Sitzhöhe | 590 to 850 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Ausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Ausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17743409
|
Techsit™
TS7911B |
Black | ESD Vinyl |
898.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17763409
|
Techsit™
TS7911W |
White | Plastic |
898.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- ESD-Hochstuhl aus Vinyl, geeignet für ESD-Reinraum, mit verstellbarem Fußring auf Gleitern
- Schwarzes ESD-/antistatisches Vinyl - leicht zu reinigen.
- Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Lehnenneigung.
- Ergonomisch gestaltete Sitz- und Lehnenfläche mit Kontour
- 5 Jahre Garantie einschließlich Vinyl.
- 150 kg Tragfähigkeit - Geeignet für Reinraum-Klasse 5
- BS EN61340-5-1 Leitfähigkeit 104 - 106 Ω
- Vollständig gekapselter Außenrahmen, mit Verstellmechanismen
Spezifikation
Yes | |
Cleanrooms, ESD Environments | |
590 to 850 mm | |
15 kg | |
500 mm | |
Yes | |
Yes | |
Yes |
Ergonomic | |
Steel | |
5 Year | |
Glide | |
No | |
No | |
Yes | |
Hohe Tischhöhe |