Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Prolex™ Staph Xtra Latex Kits
A rapid, sensitive method to distinguish Staphylococcus aureus and methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) from other species of Staphylococci
108.00 €
Spezifikation
Nachweisbare Analyten | S. aureus |
---|---|
Typ | Staph Xtra Latex-Kit |
Beinhaltet:
- Staph Xtra Latex Reagent: 2 x 2.5mL (PL.1080), 2 x 7.5mL (PL.1081)
- Negative Control Latex Reagent: 5.0mL (PL.1080), 2 x 7.5mL (PL.1081)
- Agglutination Cards: 20 (PL.1080), 48 (PL.1081)
- Mixing Sticks: 200 (PL.1080), 300 (PL.1081)
Produktcode | Marke | Menge | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15828122
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.1080 |
100 Tests | 2 x 2,5 ml StaphTM Xtra Latex-Reagenz, Latexreagenz 2,5 ml mit Negativkontrolle, 20 Agglutinationskarten, 200 Rührstäbchen |
108.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Rapid clear results within 20 seconds
- Uses blue latex particles (CMMP) against a white background
Spezifikation
S. aureus | |
Staph Xtra Latex-Kit |