Learn More
Epredia™ PrintMate™ AS Kassettendrucker
Vermeiden Sie Abfall und optimieren Sie Ihre Beschriftungsprozesse durch On-Demand-Bedrucken von Kassetten an der Zuschneidestation mit dem Epredia™ PrintMate™ AS Kassettendrucker.
30475.00 € - 70890.00 €
Spezifikation
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz, 150 VA (512 BTU/h)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Beschreibung Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
15488891
Unterlagen ansehen
Epredia™
A83800001
PrintMate AS 150 Kassettendrucker PrintMate AS
USB-Kabel
Netzkabel
2 Kassettenbehälter
Eine Rolle Klebeband (installiert)
Epredia™ LabWriter™ Software CD
Bedienungsanleitung
30475.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15498891
Unterlagen ansehen
Epredia™
A83800002
PrintMate AS 450 Kassettendrucker PrintMate AS
USB-Kabel
Netzkabel
6 Kassettenbehälter
Eine Rolle Klebeband (installiert)
Epredia™ LabWriter™ Software CD
Bedienungsanleitung
46615.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15408901
Unterlagen ansehen
Epredia™
A83800003
PrintMate AS 900 Kassettendrucker PrintMate AS
USB-Kabel
Netzkabel
12 Kassettenbehälter
Eine Rolle Klebeband (installiert)
Epredia™ LabWriter™ Software CD
Bedienungsanleitung
65255.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15418901
Unterlagen ansehen
Epredia™
A83800004
PrintMate AS 150 Kassetten-Drucksystem PrintMate AS
USB-Kabel
Netzkabel
2 Kassettenbehälter
Eine Rolle Klebeband (installiert)
Epredia™ LabWriter™ Software CD
Bedienungsanleitung
All-in-One PC
Digitales Bildgebungsgerät
31810.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15441021
Unterlagen ansehen
Epredia™
A83800005
PrintMate AS 450 Kassetten-Drucksystem PrintMate AS
USB-Kabel
Netzkabel
6 Kassettenbehälter
Eine Rolle Klebeband (installiert)
Epredia™ LabWriter™ Software CD
Bedienungsanleitung
All-in-One PC
Digitales Bildgebungsgerät
43610.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15448901
Unterlagen ansehen
Epredia™
A83800006
PrintMate AS 900 Kassetten-Drucksystem PrintMate AS
USB-Kabel
Netzkabel
12 Kassettenbehälter
Eine Rolle Klebeband (installiert)
Epredia™ LabWriter™ Software CD
Bedienungsanleitung
All-in-One PC
Digitales Bildgebungsgerät
70890.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Vermeiden Sie Abfall und optimieren Sie Ihren Etikettierungsprozess, indem Sie Kassetten mit dem Thermo Scientific™ PrintMate™ AS Kassettendrucker bedarfsorientiert an der Zuschneidestation bedrucken.
Highlights:
  • Bedruckt jede Kassette in 10 Sekunden oder schneller
  • Durch den geringen Platzbedarf passt der Drucker genau neben die Zuschneidestation
  • Bedrucken Sie nur die benötigten Kassetten – direkt am Arbeitsplatz
  • Gedruckte Barcodes auf den Kassetten ermöglichen die Automatisierung nachgelagerter Prozesse
  • Eliminierung von manuellen handschriftlichen Vorgängen
Spezifikation
Spezifikation
100 bis 240 VAC, 50/60 Hz, 150 VA (512 BTU/h)