Learn More
Epredia™ PrintMate™ AS Kassettendrucker
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Kassettendrucker
Kassettendrucksystem
Fassungsvermögen:
150 Kassetten
450 Kassetten
900 Kassetten
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Vermeiden Sie Abfall und optimieren Sie Ihren Etikettierungsprozess, indem Sie Kassetten mit dem Thermo Scientific™ PrintMate™ AS Kassettendrucker bedarfsorientiert an der Zuschneidestation bedrucken.
Leistungsmerkmale:
- Bedruckt jede Kassette in 10 Sekunden oder schneller
- Durch den geringen Platzbedarf passt der Drucker genau neben die Zuschneidestation
- Bedrucken Sie nur die benötigten Kassetten – direkt am Arbeitsplatz
- Gedruckte Barcodes auf den Kassetten ermöglichen die Automatisierung nachgelagerter Prozesse
- Eliminierung von manuellen handschriftlichen Vorgängen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | PrintMate AS 900 Kassetten-Drucksystem |
| Fassungsvermögen | 900 Kassetten |
| Elektrische Anforderungen | 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz, 150 VA (512 BTU/h) |
| Produkttyp | Kassettendrucksystem |
| Enthält | PrintMate AS USB-Kabel Netzkabel 12 Kassettenbehälter Eine Rolle Klebeband (installiert) Epredia™ LabWriter™ Software CD Bedienungsanleitung All-in-One PC Digitales Bildgebungsgerät |
| Breite (angloamerikanisch) | 17 in. |
| Breite (metrisch) | 43.5 cm |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 15 in. |
| Tiefe (metrisch) | 38 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 11.4 Zoll |
| Mehr anzeigen |