Learn More
Gibco™ Primary Rat Cortex Neurons
Primäre Ratte Cortex Neuronen
Marke: Gibco™ A1084001
353.40 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GIBCO™ Primäre Ratten Cortex Neuronen werden aus Ratten-Embryonen (Tag 18) isoliert und in flüssigem Stickstoff kryokonserviert. Jedes Fläschchen enthält 1 x 10^6 Zellen⁄ml lebende Zellen (nach dem Auftauen). Mit den kryokonservierten Primäre Ratten Cortex Neuronen (E-18) bietet Invitrogen Neurowissenschaftlern eine flexible, gebrauchsfertige und hochwertige Alternative zu akut isolierten Neuronen. Diese Produkte sind nicht nur praktisch, sondern werden auch durch intensive interne Forschung entwickelt, um vergleichbare Eigenschaften wie Lebensfähigkeit und Zellfunktion, zu akut isolierten Zellen zu bieten. Sie sind auch hochreine Zellen, die eine minimale Menge an Astrozyten und anderen Gliazellen enthalten, und weisen aufgrund der großen Einzelchargen-Herstellung eine minimale Variabilität zwischen den Chargen auf. Im Gegensatz zu anderen kommerziell erhältlichen primären Rattenneuronen, die im Allgemeinen etwa 30 % oder weniger Viabilität nach dem Auftauen erbringen, bieten Invitrogenzellen konsistente Viabilität nach dem Auftauen im Bereich von 50 – 80 %.Spezifikation
In Flüssigstickstoff lagern. | |
Nervenzellen | |
Kryokonserviert | |
Cortex | |
1 x 10^6 | |
1 x 106 Zellen |
Fötal | |
Säugetierzellkultur | |
Ratte | |
Normal | |
Cortex-Neuron Ratte | |
Sterilität, Viabilität, Mykoplasma |