Learn More
Gibco™ Primary Rat Cortex Neurons
Artikelnummer. p-7076164
Click to view available options
Menge:
1 x 106 Zellen
4 x 106
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10296834
Marke: Gibco™ A1084001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Primäre Ratte Cortex Neuronen
Gibco Primary Rat Cortex Neurons (RCNs) are isolated and cryopreserved from day-18 Fischer 344 rat embryos. These cryopreserved RCNs offer a flexible, ready-to-use, and high-quality source of cells for neuronal experiments. They consistently yield post-thaw viability in the range of 50–80% and maintain high neuronal purity. Cryopreserved neurons are suitable for various applications requiring primary rat brain neurons, including patch-clamp electrophysiology, MEA, neurite outgrowth, synaptic protein expression, and neuron toxicity assays.
GIBCO™ Primäre Ratten Cortex Neuronen werden aus Ratten-Embryonen (Tag 18) isoliert und in flüssigem Stickstoff kryokonserviert. Jedes Fläschchen enthält 1 x 10^6 Zellen⁄ml lebende Zellen (nach dem Auftauen). Mit den kryokonservierten Primäre Ratten Cortex Neuronen (E-18) bietet Invitrogen Neurowissenschaftlern eine flexible, gebrauchsfertige und hochwertige Alternative zu akut isolierten Neuronen. Diese Produkte sind nicht nur praktisch, sondern werden auch durch intensive interne Forschung entwickelt, um vergleichbare Eigenschaften wie Lebensfähigkeit und Zellfunktion, zu akut isolierten Zellen zu bieten. Sie sind auch hochreine Zellen, die eine minimale Menge an Astrozyten und anderen Gliazellen enthalten, und weisen aufgrund der großen Einzelchargen-Herstellung eine minimale Variabilität zwischen den Chargen auf. Im Gegensatz zu anderen kommerziell erhältlichen primären Rattenneuronen, die im Allgemeinen etwa 30 % oder weniger Viabilität nach dem Auftauen erbringen, bieten Invitrogenzellen konsistente Viabilität nach dem Auftauen im Bereich von 50 – 80 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung In Flüssigstickstoff lagern.
Age Fötal
Zelltyp Nervenzellen
Culture Type Säugetierzellkultur
Form Kryokonserviert
Spezies Ratte
Tissue Cortex
Spenderattribute Normal
Anzahl Zellen 1 x 10^6
Produkttyp Cortex-Neuron Ratte
Menge 1 x 106 Zellen
Getestet auf Sterilität, Viabilität, Mykoplasma