Learn More
Thermo Scientific™ Präparative HPLC-Vorsäulenhalter
Schützen Sie Ihre präparative Thermo Scientific HPLC-Säule durch die Verwendung einer Vorsäule und eines Vorsäulenhalters vor unbeabsichtigten Partikeln, die die Lebensdauer Ihrer Säule verringern können.
261.70 € - 495.04 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit | Präparative Vorsäule |
---|---|
Produktlinie | Thermo Scientific |
Typ | Vorsäulenhalter |
Produktcode | Marke | Säulenformat | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenformat | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16318636
|
Thermo Scientific™
885-010 |
Schutzhalter, eigenständig | 10 mm | 8 mm |
261.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16328636
|
Thermo Scientific™
887-020 |
Schutzhalter, eigenständig | 10 mm | 20 mm |
308.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16338636
|
Thermo Scientific™
887-030 |
Vorsäulenhalter 1/16 in. | 10 mm | 30 mm |
393.21 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16348636
|
Thermo Scientific™
887-031 |
Vorsäulenhalter 1/8 in. | 10 mm | 30 mm |
393.21 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16358636
|
Thermo Scientific™
889-020 |
Schutzhalter, eigenständig | 20 mm | 20 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
16368636
|
Thermo Scientific™
891-030 |
Vorsäulenhalter 1/16 in. | 20 mm | 30 mm |
495.04 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16378636
|
Thermo Scientific™
891-031 |
Vorsäulenhalter 1/8 in. | 20 mm | 30 mm |
495.04 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Die Verwendung präparativer Schutzvorrichtungen ist eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer präparativer Säulen zu verlängern. Thermo Scientific™ präparative Vorsäulenhalter ermöglichen die einfache Montage und den Anschluss der Vorsäule an die präparative Säule.
Die Auswahl der geeigneten präparativen Vorsäule für Ihre Größe der präparativen HPLC-Säule ist wichtig. Wir bieten eine Reihe von Vorsäulen-Größen an, alle in einem praktischen eigenständigen Format, das Anschlüsse vom LC-Einlass und -Auslass zur präparativen LC-Säule erfordert.
Unsere präparativen Vorsäulen sind mit 1/16- oder 1/8-in.-Anschlüssen in den größeren Vorsäulengrößen erhältlich und bieten damit Kompatibilität mit der Hardware Ihres präparativen HPLC-Systems.
Spezifikation
Präparative Vorsäule | |
Thermo Scientific | |
Vorsäulenhalter |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.