Learn More
Thermo Scientific™ Präparative HPLC-Vorsäulenhalter
Schützen Sie Ihre präparative Thermo Scientific HPLC-Säule durch die Verwendung einer Vorsäule und eines Vorsäulenhalters vor unbeabsichtigten Partikeln, die die Lebensdauer Ihrer Säule verringern können.
Marke: Thermo Scientific™ 889-020
Beschreibung
Die Verwendung präparativer Schutzvorrichtungen ist eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer präparativer Säulen zu verlängern. Thermo Scientific™ präparative Vorsäulenhalter ermöglichen die einfache Montage und den Anschluss der Vorsäule an die präparative Säule.
Die Auswahl der geeigneten präparativen Vorsäule für Ihre Größe der präparativen HPLC-Säule ist wichtig. Wir bieten eine Reihe von Vorsäulen-Größen an, alle in einem praktischen eigenständigen Format, das Anschlüsse vom LC-Einlass und -Auslass zur präparativen LC-Säule erfordert.
Unsere präparativen Vorsäulen sind mit 1/16- oder 1/8-in.-Anschlüssen in den größeren Vorsäulengrößen erhältlich und bieten damit Kompatibilität mit der Hardware Ihres präparativen HPLC-Systems.
Spezifikation
Schutzhalter, eigenständig | |
Präparative Vorsäule | |
Thermo Scientific |
20 mm | |
20 mm | |
Vorsäulenhalter |