Learn More
Buerkle™ PowderDispo Einweg-Probenehmer
Konzipiert für die Probenahme von Querschnitten pulveriger bis leicht kohäsiver Substanzen. Der Buerkle™ PowderDispo Einweg-Probenehmer ermöglicht durch seine Lanze die Probenahme aus Beuteln oder ähnlichen Behältern. Lieferbar in sterilen und unsterilen Varianten.
Marke: Buerkle™ 5393-5522
Beschreibung
- Idealer Einweg-Probenehmer für Querschnittproben von pulverigen oder leicht kohäsiven Substanzen
- Komplette Ganzschichtproben können mit der Lanze aus Beuteln oder kleineren Behältern entnommen werden
- Im Reinraum hergestellt
- Sterile Sorten werden durch Gammastrahlen sterilisiert
Spezifikation
Probenehmer | |
Nicht autoklavierbar | |
100 mL | |
Unsteril | |
500 mm |
HDPE | |
3,38 oz. | |
Ja | |
21 mm |