Learn More
Kalium-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml K in 2 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 196205000
33.03 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10022580
  • 49.55 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Potassium standard solution
1 mg/ml K in 2% HNO3
Kunststoffflasche
Farblos
MFCD00133776
Löslichkeit in Wasser: mischbar.
[K]
39.10
CHEBI:26216
AAS
997 to 1003 μg/mL of K(1+) in 2% HNO3 (20°C)
7440-09-7, 7732-18-5
500 mL
K
ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Flüssig
Kalium
5462222
39.1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Kalium-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml K in 2 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals > 500 ml-Kunststoffflasche