Learn More
Fisherbrand™ Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 25 mm Höhe, Maschenweite über 10 mm, ISO 3310/1
Zur Trennung, Fraktionierung oder Bestimmung von Partikelgrößen. Diese Edelstahl-Prüfsiebe haben eine Innenhöhe von 25 mm und einen Durchmesser von 200 mm. Erhältlich in verschiedenen Maschenweiten über 10 mm.
Marke: Fisherbrand™ 60.122.031500
181.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Edelstahlrahmen mit Drahtgewebe
- Durchmesser: 200 mm
- Höhe: 25 mm
- ISO 3310/1
Spezifikation
Je 1 | |
Analysesieb | |
Schüttler AS 200 | |
25 mm | |
200mm | |
Edelstahl |
31.5 mm | |
ISO 3310/1 | |
Konformitätszertifikat | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Edelstahl |