Learn More
Kaliumsorbat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium sorbate |
Azidität | Passes test |
Schmelzpunkt | 270.0°C |
Farbe | Weiß bis Creme-farben |
Verlust bei Trocknung | 1% (105°C, 3 hrs) max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | CH3CH=CHCH=CHCOOK |
Menge | 100 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium sorbate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.