Learn More
Kalium, fest, 99% (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Potassium combines under pressure with silver metal to form 2 new compounds: K2Ag and K3Ag. This chemical is important in neuron (brain and nerve) function, and in influencing osmotic balance between cells and the interstitial fluid, with their distribution mediated in all animals (but not in all plants) by the so-called Na+/K+-ATPase pump. It is also used to prevent muscle contraction and the sending of all nerve impulses in animals through action potentials. Potassium ion is a nutrient necessary for human life and health. It is used as reducing agent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN2257 |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Reinheit (%) | 99.95% |
Geruch | Geruchsneutral |
Verpackung | Bruchsichere Ampullen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M17K003 | Analysenzertifikat | 23/01/2024 | 045842.06,045842.03 |
R02I024 | Analysenzertifikat | 05/12/2023 | 045842.06,045842.03 |
X31I012 | Analysenzertifikat | 08/11/2022 | 045842.06,045842.03 |
Z01H005 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 045842.06,045842.03 |
X27H061 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 045842.06,045842.03 |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium, solid
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium