Learn More
Kalium, fest, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321398
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-09-7
Summenformel K
Molekulargewicht (g/mol) 39.10
MDL-Nummer MFCD00133776
InChI-Schlüssel ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atom
PubChem CID 5462222
ChEBI CHEBI:26216
IUPAC-Name Kalium
SMILES [K]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium
Farbe Silber
Aussehen Silver colored solid
Dichte 0.86g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.95%
Menge 5 g
Geruch Geruchsneutral
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium Metal
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium
Name des Produkts
Kalium, fest, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >