Learn More
Kalium, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ Artikelnummer.: 11391439
Kalium, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 11391439
100 mL
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11391439
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013866.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-79-1, 7732-18-5
Summenformel KNO3
Molekulargewicht (g/mol) 101.10
MDL-Nummer MFCD00011409
InChI-Schlüssel FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium
Menge 100 mL
Farbe Farblos
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig
IUPAC-Name Kaliumnitrat
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salpetersäure:5,0 %; Kaliumnitrat:0,26%; Wasser:94,74%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1528474 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2025 Catalog Number013866.AE,013866.AD,013866.AP
Chargennummer1528476 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2025 Catalog Number013866.AE,013866.AD,013866.AP
Chargennummer1528473 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog Number013866.AE,013866.AD,013866.AP
Chargennummer1537909 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog Number013866.AE,013866.AD,013866.AP
Chargennummer1517326 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/01/2025 Catalog Number013866.AE,013866.AD,013866.AP
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium, plasma standard solution, Specpure, K 1000µg/ml
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid, Potassium nitrate
Name des Produkts
Kalium, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ >