Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kaliumpermanganat, 99+ %, zur Analyse
36.88 € - 233.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7722-64-7 |
---|---|
Summenformel | KMnO4 |
MDL-Nummer | MFCD00011364 |
InChI-Schlüssel | VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo |
PubChem CID | 516875 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10452211
|
Thermo Scientific Chemicals
207740250 |
25 g | Glasflasche |
36.88 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10246360
|
Thermo Scientific Chemicals
207745000 |
500 g | Glasflasche |
66.53 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10636792
|
Thermo Scientific Chemicals
207740010 |
1 kg | Glasflasche |
105.53 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10219843
|
Thermo Scientific Chemicals
207740050 |
5 kg | Kunststoffflasche | N/A | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
OxidationsreagenzChemische Identifikatoren
7722-64-7 | |
MFCD00011364 | |
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo |
KMnO4 | |
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N | |
516875 |
Spezifikation
Potassium permanganate | |
7722-64-7 | |
Kristalle oder kristallines Pulver | |
KMnO4 | |
MFCD00011364 | |
15, 7776 | |
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N | |
Kalium; Permanganat | |
516875 | |
≥99.0% |
For analysis | |
Grün bis schwarz | |
99+% | |
KMnO4 | |
01,942; 02,348; 04,412; 05,562; 08,416; 09,388; 10,330; 11,440; 12,413; 13,258; 14,267; 15,273; 16,283 | |
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo | |
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] | |
158.032 | |
158.04 | |
Analytisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Satz Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.Gesundheitsschädlich beim VerschluckenKann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
GHS-P-Satz Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.- Rauchen verboten.Mischen mit brennbaren Stoffen unbedingt verhindern.Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Gefahr
- Potassium permanganate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.