Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kaliumpermanganat, 99+ %, zur Analyse
Artikelnummer. 10219843
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-64-7
Summenformel KMnO4
MDL-Nummer MFCD00011364
InChI-Schlüssel VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argucide, cairox, solo san soo, insta-perm, condy's crystals, walko tablets, potassium permanganate, chameleon mineral, algae-k, permanganate of potash
PubChem CID 516875
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium permanganate
Namenshinweis For analysis
Farbe Grün bis schwarz
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel KMnO4
Fieser 01,942; 02,348; 04,412; 05,562; 08,416; 09,388; 10,330; 11,440; 12,413; 13,258; 14,267; 15,273; 16,283
Merck Index 15, 7776
SMILES [K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
IUPAC-Name potassium manganesoylolate
Molekulargewicht (g/mol) 158.03
Formelmasse 158.04
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte Analytisch