Learn More
Kaliumjodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11460623
Kaliumjodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460623
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
5000 g
Artikelnummer. 11460623
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12704.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Kaliumiodid wird in pharmazeutischen Formulierungen und in der Filmfotografie als Jodquelle verwendet. Es wird häufig als analytisches Reagenz in iodometrischen Trirationen verwendet. Neben seiner Anwendung als Iodidquelle zur Herstellung von Organojod-Verbindungen wie bei Sandmeyer-Reaktionen findet Kaliumjodid umfangreiche Verwendung als nukleophiler Katalysator für verschiedene Alkylierungsreaktionen.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Als mildes Reduktionsmittel wird es durch oxidierende Reagenzien in Jod umgewandelt. Kaliumiodid sollte mit Handschuhen gehandhabt werden, da es ein mildes Reizmittel ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-11-0
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166.003
MDL-Nummer MFCD00011405
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 1330 °C
Chemischer Name oder Material Potassium iodide
Schmelzpunkt 681 °C
Menge 250 g
Merck Index 14,7643
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 166.01
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.677
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Dichte 3.12
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252492 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog NumberA12704.18,A12704.0I,A12704.30,A12704.0B
Chargennummer10252491 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog NumberA12704.18,A12704.0I,A12704.30,A12704.0B
Chargennummer10250093 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog NumberA12704.18,A12704.0I,A12704.30,A12704.0B
Chargennummer10248384 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2023 Catalog NumberA12704.18,A12704.0I,A12704.30,A12704.0B
Chargennummer10246673 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/05/2023 Catalog NumberA12704.18,A12704.0I,A12704.30,A12704.0B
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium iodide (KI)
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumjodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >